Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs en poudre DPD en vrac pour chlore libre et total Orion™ AQUAfast™
Description
Mesurez le chlore résiduel dans les échantillons d’eau à l’aide des flacons et distributeurs en poudre DPD en vrac de chlore libre et total Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec colorimètres Orion AQUAfast et spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis et UV-Vis . Les chimies de poudre se dissolvent rapidement dans la solution et sont faciles à mélanger. Chaque flacon contient 250 réactifs DPD et est disponible pour l’analyse du chlore libre ou du chlore total en laboratoire ou sur le terrain.
- Mesure de 0,02 à 2,00 mg/l (ppm) de chlore libre ou de chlore total
- Les distributeurs de poudre en vrac sont conçus pour un débit d’échantillons élevé – ce qui réduit le coût par test et minimise les déchets par rapport aux réactifs emballés individuellement
- Équivalent à d’autres chimies largement utilisées et reconnues, y compris les boîtes de poudre de chlore libre Orion AQUAfast AC4P71 et de poudre de chlore total Orion AQUAfast AC4P72
- Compatible avec les colorimètres Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 et AQ3170
- Compatible avec les spectrophotomètres Orion AquaMate AQ8000 et AQ7000
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700, colorimètre Orion AQUAfast AQ3170, Orion AQUAfast AQ3070 (obsolète) |
| Comprend | Distributeur de poudre en vrac DPD et un flacon de poudre de chlore libre, 250 unités |
| Quantité | 250 unités |
| Plage | 0,02 à 2 mg/l de Cl2 |
| Reagent Form | Poudre |
| Réactifs | Chlore |
| Méthode de test | DPD |
Sécurité et traitement
- AQUAfast total chlorine powder pack
- Attention||Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate