Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
- Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Spécification
| Type | Nitrite |
| Formats de réactif test | Comprimé |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre UV-visible Orion AquaMate 8000, spectrophotomètre visible Orion AquaMate 7000, col |
| Description | Comprimés de réactifs pour nitrite AQUAfast, 100 tests |
| Comprend | 100 comprimés LR de nitrite |
| Méthode | N-(1-naphtyl)-éthylènediamine |
| À utiliser avec (application) | Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées |
| Accessoires recommandés | Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24) |
| Plage | 0,05 à 0,5 mg / L |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Eau potable : Méthodes standard 4500-NO2- B/méthode Orion AC2046 approuvée par l’EPA ATP ; eaux usées : Méthodes standard 4500-NO2- B ; méthode Orion AC2046 approuvée par l’EPA ATP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate, sulphuric acid
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.