Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Code produit 11792238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Acide cyanurique
Alcalinité
Aluminium
Ammoniac
Chlore
Chlore, chlorate de sodium
Chlorure
Cuivre
Dioxyde de chlore
Fer
Hydrazine
Manganèse
Méthode du violet de phtaléine
Nitrate
Nitrite
Ozone
Pastille de réactif au brome
Phosphate
Potassium
Silice
Sulfate
Sulfure
Zinc
pH
Plage:
0 à 12 mg/l
0,01-0,25 mg/l
0,02 à 1,0 et de 0,2 à 10 mg / L
0,02 à 1,0 mg / L
0,02 à 11 mg/l ClO2
0,05 to0.50mg / L
0,05 à 0,5 mg / L
0,05 à 0.30mg / L
0,05 à 0.50mg / L
0,05 à 1,0 et 0,5 à 10.0mg / L
0,05 à 4,0 mg / L
0,05 à 5,0 mg / L
0,05 à 6,0 mg / L
0,05-4 mg/l de SiO2
0,1 à 13,5 mg/l
0,5 à 25 mg / L
1 à 40 mg / L
10 à 100 mg / L
2-50 mg/l
5 à 200 mg / L
5 à 90 mg/l
5-200 mg/l
6,5 à 8.4mg / L
Quantité:
100 comprimés
100 tests
30 tests
50 tests
50 tests chacun (libre et total)
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
30 pièces
50 pièces
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Plage Quantité Conditionnement
11792238 Acide cyanurique 5 à 90 mg/l 100 tests 100 pièces
11712238 Alcalinité 5 à 200 mg / L 100 tests 100 pièces
11782218 Aluminium 0,05 à 0.30mg / L 50 tests 50 pièces
15119192 Aluminium 0,01-0,25 mg/l 100 tests -
11752218 Ammoniac 0,05 à 1,0 et 0,5 à 10.0mg / L 50 tests 50 pièces
15109192 Pastille de réactif au brome 0,1 à 13,5 mg/l - 100 pièces
11772218 Chlorure 0,5 à 25 mg / L 50 tests 50 pièces
11702248 Dioxyde de chlore 0,02 à 11 mg/l ClO2 100 tests 100 pièces
11752238 Chlore 0,05 à 6,0 mg / L 100 tests 100 pièces
11732228 Chlore 0,05 à 6,0 mg / L 50 tests chacun (libre et total) 50 pièces
11762238 Chlore 0,05 à 6,0 mg / L 100 tests 100 pièces
15149192 Chlore, chlorate de sodium 5-200 mg/l 100 tests 100 pièces
11792218 Cuivre 0,05 à 5,0 mg / L 50 tests 50 pièces
11722228 Zinc 0,02 à 1,0 mg / L 50 tests 50 pièces
15139192 Méthode du violet de phtaléine 2-50 mg/l 100 tests 100 pièces
11782188 Hydrazine 0,05 to0.50mg / L 30 tests 30 pièces
11772238 Fer 0,02 à 1,0 et de 0,2 à 10 mg / L 100 tests 100 pièces
11702228 Manganèse 0,05 à 4,0 mg / L 50 tests 50 pièces
11732218 Nitrate 1 à 40 mg / L 50 tests 50 pièces
11722238 Nitrite 0,05 à 0,5 mg / L 100 tests 100 pièces
11732238 Ozone 0,05 à 0,5 mg / L 100 tests 100 pièces
11702238 pH 6,5 à 8.4mg / L 100 tests 100 pièces
11742228 Phosphate 0,05 à 4,0 mg / L 50 tests 50 pièces
11752228 Phosphate 10 à 100 mg / L 50 tests 50 pièces
17832819 Potassium 0 à 12 mg/l 100 tests 1 pièce
11712228 Silice 0,05 à 4,0 mg / L 50 tests 50 pièces
11742238 Silice 0,05-4 mg/l de SiO2 100 comprimés 100 pièces
11782238 Sulfate 5 à 200 mg / L 100 tests 100 pièces
11762218 Sulfure 0,05 à 0.50mg / L 50 tests 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Code produit 11792238 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AC2098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40€
    37.17€ / 100 pièces
    Économisez 6.23€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
  • À utiliser avec : les mètres et colorimètres des séries Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 et Orion AQ2 discontinus
  • Nbre de tests : 50 à 100
Garantie : Prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Acide cyanurique
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700
Description Comprimés de réactifs d’acide cyanurique AQUAfast, 100 tests
Plage 5 à 90 mg/l
Quantité 100 tests
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.