Learn More
- Home
- Products
- Mesure de la turbidité
- Accessoires et pièces de rechange pour turbidimètres
- Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Code produit 15149192| Code produit | Type | Plage | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15149192 | Chlore, chlorate de sodium | 5-200 mg/l | 100 tests | 100 pièces |
| 11712238 | Alcalinité | 5 à 200 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 18864893 | CaCO3 | 5 à 300 mg/l | 100 tests | - |
| 11782218 | Aluminium | 0,05 à 0.30mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 15119192 | Aluminium | 0,01-0,25 mg/l | 100 tests | - |
| 11752218 | Ammoniac | 0,05 à 1,0 et 0,5 à 10.0mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 15109192 | Pastille de réactif au brome | 0,1 à 13,5 mg/l | - | 100 pièces |
| 11772218 | Chlorure | 0,5 à 25 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11702248 | Dioxyde de chlore | 0,02 à 11 mg/l ClO2 | 100 tests | 100 pièces |
| 11752238 | Chlore | 0,05 à 6,0 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11732228 | Chlore | 0,05 à 6,0 mg / L | 50 tests chacun (libre et total) | 50 pièces |
| 11762238 | Chlore | 0,05 à 6,0 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11792218 | Cuivre | 0,05 à 5,0 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11722228 | Zinc | 0,02 à 1,0 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11792238 | Acide cyanurique | 5 à 90 mg/l | 100 tests | 100 pièces |
| 18863696 | Calcium | 0 à 500 mg/l | 100 tests | - |
| 18853696 | Calcium | 50 à 900 mg/l | 100 tests | - |
| 15139192 | Méthode du violet de phtaléine | 2-50 mg/l | 100 tests | 100 pièces |
| 11782188 | Hydrazine | 0,05 to0.50mg / L | 30 tests | 30 pièces |
| 11772238 | Fer | 0,02 à 1,0 et de 0,2 à 10 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11702228 | Manganèse | 0,05 à 4,0 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11732218 | Nitrate | 1 à 40 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11722238 | Nitrite | 0,05 à 0,5 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11732238 | Ozone | 0,05 à 0,5 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11702238 | pH | 6,5 à 8.4mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 18833696 | Violet de bromocrésol, pH, plage basse | pH de 5,2 à 6,8 | 100 tests | - |
| 18843696 | Bleu de thymol, pH, plage élevée | pH de 8,0 à 9,6 | 100 tests | - |
| 11742228 | Phosphate | 0,05 à 4,0 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11752228 | Phosphate | 10 à 100 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 17832819 | Potassium | 0 à 12 mg/l | 100 tests | 1 pièce |
| 11712228 | Silice | 0,05 à 4,0 mg / L | 50 tests | 50 pièces |
| 11742238 | Silice | 0,05-4 mg/l de SiO2 | 100 comprimés | 100 pièces |
| 11782238 | Sulfate | 5 à 200 mg / L | 100 tests | 100 pièces |
| 11762218 | Sulfure | 0,05 à 0.50mg / L | 50 tests | 50 pièces |
-
89.95€
74.52€ / 100 pièces
Économisez 15.43€
17% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
- Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Spécification
| Type | Chlore, chlorate de sodium |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 |
| Description | Comprimés de réactif au chlore (total) HR & chlorate de sodium AQUAfast, 100 tests |
| Plage | 5-200 mg/l |
| Quantité | 100 tests |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.