Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Code produit 11742188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ammoniac
Azote, total
COD
DCO milieu de gamme
Fluorure
Gamme basse de DCO
Gamme haute de DCO
Manganèse
Nitrate
Phosphate
pH
Plage:
0 à 150 mg/l d’O2
0 à 15 000 mg/l d’O2
0 à 1 500 mg/l d’O2
0,02 à 1,1 mg/l de P
0,02 à 1,6 mg/l de P
0,02 à 2,5mg/L N
0,05 à 2mg/L F
0,06 à 5 mg/l de PO4
0,5 à 25mg/L N
1 à 30mg/L N
1 à 50mg/L N
5 à 150mg/L N
6,5 à 8,4 pH
Mn 0,01 à 0,7mg/L
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
2 pièces
25 pièces
25 tests
50 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Plage unitSize
11742188 COD 0 à 15 000 mg/l d’O2 25 pièces
11742218 Fluorure 0,05 à 2mg/L F 50 pièces
11757757 pH 6,5 à 8,4 pH 2 pièces
15169192 Manganèse Mn 0,01 à 0,7mg/L 100 pièces
15189192 Azote, total 0,5 à 25mg/L N 50 pièces
15199192 Azote, total 5 à 150mg/L N 50 pièces
15109202 Phosphate 0,02 à 1,1 mg/l de P 50 pièces
15119202 Phosphate 0,02 à 1,6 mg/l de P 50 pièces
15179192 Nitrate 1 à 30mg/L N 50 pièces
15129192 Ammoniac 1 à 50mg/L N -
15199182 Ammoniac 0,02 à 2,5mg/L N 50 pièces
15129202 Phosphate 0,06 à 5 mg/l de PO4 50 pièces
11722188 COD 0 à 1 500 mg/l d’O2 25 tests
11762188 COD 0 à 150 mg/l d’O2 25 tests
15904012 Gamme haute de DCO 0 à 15 000 mg/l d’O2 1 pièce
15914012 Gamme basse de DCO 0 à 150 mg/l d’O2 1 pièce
15924012 DCO milieu de gamme 0 à 1 500 mg/l d’O2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11742188 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CODHP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05€
    62.73€ / 25 pièces
    Économisez 12.32€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Les tests en tube de digestion et tests en tube de réaction sont préprogrammés dans l’instrument de mesure Orion AQ3700. Certains tests répertoriés ont seulement des composants liquides, comme le test SPADNS AC2009 pour le fluorure, et d’autres ont des réactifs liquides et en poudre ou des réactifs liquides et en comprimés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes à digestion AQUAfast COD 0-15000 ppm, boîte de 25
Format Tube à digestion
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast
Comprend 25 tubes à digestion dichromate/H2SO4
Quantité 25 tubes
Plage 0 à 15 000 mg/l d’O2
Accessoires recommandés Thermoréacteur AQUAfast COD165 (n° de catalogue COD165)
Méthode de test Bichromate/H2SO4
Type COD