Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Code produit 15904012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ammoniac
Azote, total
COD
DCO milieu de gamme
Fluorure
Gamme basse de DCO
Gamme haute de DCO
Manganèse
Nitrate
Phosphate
pH
Plage:
0 à 150 mg/l d’O2
0 à 15 000 mg/l d’O2
0 à 1 500 mg/l d’O2
0,02 à 1,1 mg/l de P
0,02 à 1,6 mg/l de P
0,02 à 2,5mg/L N
0,05 à 2mg/L F
0,06 à 5 mg/l de PO4
0,5 à 25mg/L N
1 à 30mg/L N
1 à 50mg/L N
5 à 150mg/L N
6,5 à 8,4 pH
Mn 0,01 à 0,7mg/L
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
2 pièces
25 pièces
25 tests
50 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Plage Conditionnement
15904012 Gamme haute de DCO 0 à 15 000 mg/l d’O2 1 pièce
11742218 Fluorure 0,05 à 2mg/L F 50 pièces
11757757 pH 6,5 à 8,4 pH 2 pièces
15169192 Manganèse Mn 0,01 à 0,7mg/L 100 pièces
15189192 Azote, total 0,5 à 25mg/L N 50 pièces
15199192 Azote, total 5 à 150mg/L N 50 pièces
15109202 Phosphate 0,02 à 1,1 mg/l de P 50 pièces
15119202 Phosphate 0,02 à 1,6 mg/l de P 50 pièces
15179192 Nitrate 1 à 30mg/L N 50 pièces
15129192 Ammoniac 1 à 50mg/L N -
15199182 Ammoniac 0,02 à 2,5mg/L N 50 pièces
15129202 Phosphate 0,06 à 5 mg/l de PO4 50 pièces
11722188 COD 0 à 1 500 mg/l d’O2 25 tests
11742188 COD 0 à 15 000 mg/l d’O2 25 pièces
11762188 COD 0 à 150 mg/l d’O2 25 tests
15914012 Gamme basse de DCO 0 à 150 mg/l d’O2 1 pièce
15924012 DCO milieu de gamme 0 à 1 500 mg/l d’O2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15904012 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CODH150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    255.60€ / 1 pièces
    Économisez 50.40€
    16% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Tubes de digestion AQUAfast, gamme : 0 à 15 000 mg/l O2, gamme haute DCO
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast
Comprend 150 tubes à digestion de DCO haute gamme
Quantité 150 Tubes
Plage 0 à 15 000 mg/l d’O2
Méthode de test Bichromate/H2SO4
Type Gamme haute de DCO
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.