Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre UV-Visible Orion™ AquaMate 8000
Code produit 14845061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre AcAMate 8000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
14845061 Spectrophotomètre AcAMate 8000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 14845061 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ8000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez votre laboratoire d’un spectrophotomètre UV-Visible comportant 260 méthodes préprogrammées pour les résultats de concentration d’ions provenant du balayage des longueurs d’ondes et d’absorbance et pour la création de méthodes personnalisées.
Équipez votre laboratoire d’un spectrophotomètre UV-Visible comportant 260 méthodes préprogrammées pour les résultats de concentration d’ions provenant du balayage des longueurs d’ondes et d’absorbance et pour la création de méthodes personnalisées. Le spectrophotomètre UV-Visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 vous apporte la précision, la fiabilité et la facilité d’utilisation dont votre laboratoire a besoin. Sa conception compacte, son fonctionnement intuitif et ses caractéristiques innovantes font de ce spectrophotomètre l’instrument idéal d’analyse de l’eau, et de bien d’autres analyses, pour votre laboratoire. Choisissez l’AquaMate 8000 UV-Visible doté d’une plage de longueurs d’ondes de 190 à 1 100 nm pour disposer des options de mesure les plus larges.
Méthodes préprogrammées :
  • Plus de 260 méthodes préprogrammées permettent d’effectuer des mesures facilement et commodément à l’aide des chimies Orion™ AQUAfast™, Merck™, CHEMetrics™ ou Hach™.
  • Les méthodes préprogrammées peuvent également être adaptées à de nouvelles chimies et les opérateurs peuvent créer leurs propres méthodes et des courbes d’étalonnage personnalisées.
  • Les instruments permettent un ajustement en un point sur n’importe quelle méthode préprogrammée pour corriger les fluctuations des propriétés chimiques des réactifs par lot.
Polyvalence :
  • Possibilité d’utiliser des flacons de nombreuses tailles différentes, y compris des flacons carrés de 10 mm, des flacons rectangulaires de 20 mm et 50 mm et un support réglable pour flacons ronds pouvant accueillir des flacons ronds de 13, 16 et 24 mm.
  • Trois connexions USB permettent de stocker des méthodes et des données sur une clé USB, de transférer des données vers un ordinateur et d’imprimer des versions papier des données sur une imprimante externe.
  • Le système est compatible avec les imprimantes à jet d’encre et laser compatibles HP PCL 5 ou supérieur.
Vérification :
  • Les tests de vérification des performances garantissent la précision de la longueur d’ondes et la fonctionnalité de l’instrument.
  • Chaque rapport de vérification indique l’heure, la date et le numéro de série de l’instrument conformément aux réglementations BPL et BPF.
  • Le test de précision de la longueur d’ondes intégré est compatible avec la lampe interne ou avec les étalons calibrés extérieurs.
  • Des méthodes de test intégrées pour la diffusion de la lumière parasite, le bruit et la résolution sont disponibles pour des validations supplémentaires de l’instrument.
Contenu :
  • Méthodes sur clé USB
  • Porte-cuve à trois positions
  • Documentation de l’utilisateur
  • Housse de protection
  • Câble USB
  • Cordons d’alimentation de 110 V, 220 V et 240 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Compatible avec les imprimantes à jet d’encre et laser HP PCL 5 ou supérieur
Raccordements Port USB de type A pour clé USB (panneau avant), port USB de type B pour ordinateur (panneau arrière), port USB de type A pour imprimante (panneau arrière)
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Affichage graphique avec rétroéclairage LCD de 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in)
Bande passante spectrale 1,8 nm
Type Spectrophotomètre AcAMate 8000
Tension 100 à 240 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive < 0,0005 A/h
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Sample Concentration
Hauteur (impériale) 9,8 in
Hauteur (métrique) 25 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Méthodes sur clé USB ; porte-cuves à 6 positions ; porte-cuves à 3 positions ; porte-cuves à 1 position ; documentation de l’utilisateur ; housse de protection, câble USB ; cordons d’alimentation 110 V et 220 V
Clavier Membrane scellée avec touches tactiles
Durée de vie de la lampe 5 years
Bruit < 0,00050 à 1,0 A ; < 0,00080 à 2,0 A, RMS à 260 nm
Conception optique Double faisceau - détecteur à référence interne
Linéarité photométrique Jusqu’à 3,5 A à 260 nm
Gamme photométrique -0,5 à 5,0 A ; -1,5 à 125 % T ; ±9999 C
Imprimante incluse External Printer: Ink Jet, Laser Printer with HP PCL 5 or Greater
Vitesse de balayage 10 à 4 200 nm/min
Lumière parasite < 0,08 %T à 220 nm et 340 nm ; < 0,1 %T à 340 nm et 400 nm ; < 1,0 %T à 198 nm
Précision en longueur d’onde ±1,0 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 5,0 nm
Répétabilité en longueur d’onde ± 0,5 nm
Vitesse du balayage rapide de la longueur d’onde 11 000 ml/min
Poids (impériale) 19 lb
Poids (métrique) 8,6 kg
Largeur (impériale) 11,8 po
Largeur (métrique) 30 cm