Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuves Orion™ AquaMate™
Code produit 14875061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Porte-cellules 1 cuves
Porte-cellules 3 cuves
Porte-cellules 6 cuves
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
14875061 Porte-cellules 1 cuves 1 pièce
14855061 Porte-cellules 3 cuves 1 pièce
14885061 Porte-cellules 6 cuves 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 14875061 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ001C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    162.00€ / 1 pièces
    Économisez 28.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces porte-cuves avec des carrousels à 1, 3 et 6 positions pour différentes tailles de flacons ronds, carrés ou rectangulaires.
Utilisez les carrousels / tourelles pour support de flacons Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate avec les spectrophotomètres UV-Vis AquaMate 8000 et Vis AquaMate 7000. Choisissez parmi des carrousels à 1, 3 et 6 positions avec des supports pour flacons ronds de 13 à 24 mm, flacons carrés de 10 mm, flacons rectangulaires de 20 à 50 mm ou flacons rectangulaires de 100 mm.
  • Le spectrophotomètre AquaMate 8000 UV / visible comprend trois porte-cuves. Le spectrophotomètre AquaMate 7000 Visible comprend un porte-cuve à 3 positions. Des porte-cuves supplémentaires doivent être achetés séparément.
  • Le porte-cuve à 3 positions AquaMate, n° AQ003C, comprend un support réglable pour flacons ronds de 13 mm à 25mm, un support pour flacons rectangulaires de 20 ou 50 mm et un support pour flacons carrés de 10 mm.
  • Le porte-cuve à 6 positions AquaMate, n° N°AQ006C, convient parfaitement aux mesures de plusieurs échantillons dans des flacons carrés de 10 mm. Doté d’une position réservée à un vide, le porte-cuve à 6 positions permet une analyse automatisée de cinq échantillons maximum.
  • Le porte-cuve à 1 positions AquaMate, n° n° AQ001C, accueille un seul flacon carré de 10 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte-cellules 1 cuves
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres AquaMate 8000 UV-Vis et AquaMate 7000 Vis
Capacité Flacon carré de 10 mm