Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Orion™ AquaMate Vis et UV-Vis
Code produit 17314773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Spectrophotomètre visible
Type de prise:
Cordon d’alimentation Chine, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande
NA, EU, UK Power cord
Bande passante spectrale:
2 nm
5 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de prise Bande passante spectrale Conditionnement
17314773 Spectrophotomètre UV-Vis Cordon d’alimentation Chine, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande 2 nm 1 pièce
17143841 Spectrophotomètre visible NA, EU, UK Power cord 5 nm 1 pièce
16439835 Spectrophotomètre UV-Vis NA, EU, UK Power cord 2 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17314773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ8100APAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8820.00€
    7191.00€ / 1 pièces
    Économisez 1629.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
Support pour tubes à essai pour flacons et tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext., support à cellule unique carré de 10 mm, logiciel AquaMate Water Analysis Methods, imprimante à clipser, couvercle anti-poussière, alimentation externe, câble d’alimentation Chine (PRC/3), câble d’alimentation Inde (SABS 164), câble d’alimentation Australie (AS/NZS 3112)
Optimisés pour vos besoins en analyse de l'eau, les spectrophotomètres AquaMate 7100 Vis et AquaMate 8100 UV-Vis fournissent des résultats rapides et fiables
Les spectrophotomètres UV-visibles Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate disposent de 260 méthodes préprogrammées et sont conçus pour répondre aux besoins des laboratoires d’analyse de l’eau et des eaux usées.Les spectrophotomètres AquaMate UV-visible et visible disposent de caractéristiques et de fonctions avancées pour une flexibilité de fonctionnement optimale.
Méthodes préprogrammées :
  • Plus de 260 méthodes préprogrammées offrent des mesures faciles et pratiques à l’aide des chimies Orion AQUAfast™, Merck™ ou CHEMetrics™
  • Les méthodes préprogrammées peuvent également être adaptées à de nouvelles chimies et les opérateurs peuvent créer leurs propres méthodes et courbes d’étalonnage personnalisées
  • Les instruments permettent un ajustement en un point sur n’importe quelle méthode préprogrammée pour corriger les fluctuations des propriétés chimiques des réactifs par lot.
Polyvalence :
  • Système de contrôle avec écran tactile de 7 pouces utilisable avec des gants
  • Une grande variété de tailles de flacons peut être utilisée, y compris des flacons carrés de 10 mm, des flacons rectangulaires de 20 et 50 mm, et un porte-flacons rond réglable qui peut accueillir des flacons et des tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext.
Vérification :
  • Les tests de vérification des performances garantissent la précision de la longueur d’onde et la fonctionnalité de l’instrument
  • Chaque rapport de vérification indique l’heure, la date et le numéro de série de l’instrument conformément aux réglementations BPL et BPF
  • Le test de précision de longueur d’onde intégré est compatible avec la lampe interne ou avec les étalons calibrés extérieurs
  • Des méthodes de test intégrées pour la diffusion de la lumière parasite, le bruit et la résolution sont disponibles pour des validations supplémentaires de l’instrument
Compliance
CE / TUV
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ± 0,002 A
Certifications/Conformité CE/TUV
Compartiments Accès par le haut, l’avant ou le côté. Capable d’accueillir des cellules jusqu’à 100 mm. Accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur. Revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec système magnétique de positionnement et de fixation
Raccordements USB-A unique
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Profondeur (métrique) 35,5 cm
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Écran tactile couleur haute définition de 7 po, fixe, 800 x 1 280 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Bande passante spectrale 2 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive < 0,0005 A/h (À 500 nm après 1 heure de préchauffage)
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau et des eaux usées
Hauteur (métrique) 19,5 cm
Comprend
Support pour tubes à essai pour flacons et tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext., support de cuve unique carré de 10 mm, logiciel pour méthodes d’analyse de l’eau AquaMate, imprimante à clipser, housse de protection, alimentation externe, câble d’alimentation pour Chine (PRC/3), câble d’alimentation pour Inde (SABS 164), câble d’alimentation pour Australie (AS/NZS 3112).
Interface Écran tactile utilisable avec des gants
Clavier Écran tactile utilisable avec des gants
Durée de vie de la lampe >5 ans en général
Longueur (métrique) 35,5 cm
Bruit (RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,0002 2 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 3A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique -3A à +5A
Gamme photométrique -2 A à +3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,001A à 1A mesuré à 1,0A à 546 nm
Type de prise Cordon d’alimentation Chine, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande
Imprimante incluse Imprimante à clipser incluse
Vitesse de balayage Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min
Lumière parasite < 1,0 %T à 198 nm (KCl), <0,05 %T à T 220 nm (NaI), <0,03 %T à T340 nm (NaNO2)
Garantie 1 an
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde <±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg
Largeur (métrique) 38,5 cm