Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Orion™ AquaMate Vis et UV-Vis
Code produit p-7160112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Spectrophotomètre visible
Type de prise:
Cordon d’alimentation Chine, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande
NA, EU, UK Power cord
Bande passante spectrale:
2 nm
5 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de prise Bande passante spectrale Conditionnement
17143841 Spectrophotomètre visible NA, EU, UK Power cord 5 nm 1 pièce
16439835 Spectrophotomètre UV-Vis NA, EU, UK Power cord 2 nm 1 pièce
17314773 Spectrophotomètre UV-Vis Cordon d’alimentation Chine, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande 2 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17143841 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ7100
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support pour tubes à essai pour flacons et tubes à essai de 12 à 25 mm de diamètre extérieur, logiciel pour méthodes d’analyse de l’eau AquaMate, housse de protection, alimentation externe, câble d’alimentation nord-américain (NEMA 5-15), câble d’alimentation européen (CEE 7/7), câble d’alimentation britannique (BS 1362)
Optimisés pour vos besoins en analyse de l'eau, les spectrophotomètres AquaMate 7100 Vis et AquaMate 8100 UV-Vis fournissent des résultats rapides et fiables
Les spectrophotomètres UV-visibles Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate disposent de 260 méthodes préprogrammées et sont conçus pour répondre aux besoins des laboratoires d’analyse de l’eau et des eaux usées.Les spectrophotomètres AquaMate UV-visible et visible disposent de caractéristiques et de fonctions avancées pour une flexibilité de fonctionnement optimale.
Méthodes préprogrammées :
  • Plus de 260 méthodes préprogrammées offrent des mesures faciles et pratiques à l’aide des chimies Orion AQUAfast™, Merck™ ou CHEMetrics™
  • Les méthodes préprogrammées peuvent également être adaptées à de nouvelles chimies et les opérateurs peuvent créer leurs propres méthodes et courbes d’étalonnage personnalisées
  • Les instruments permettent un ajustement en un point sur n’importe quelle méthode préprogrammée pour corriger les fluctuations des propriétés chimiques des réactifs par lot.
Polyvalence :
  • Système de contrôle avec écran tactile de 7 pouces utilisable avec des gants
  • Une grande variété de tailles de flacons peut être utilisée, y compris des flacons carrés de 10 mm, des flacons rectangulaires de 20 et 50 mm, et un porte-flacons rond réglable qui peut accueillir des flacons et des tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext.
Vérification :
  • Les tests de vérification des performances garantissent la précision de la longueur d’onde et la fonctionnalité de l’instrument
  • Chaque rapport de vérification indique l’heure, la date et le numéro de série de l’instrument conformément aux réglementations BPL et BPF
  • Le test de précision de longueur d’onde intégré est compatible avec la lampe interne ou avec les étalons calibrés extérieurs
  • Des méthodes de test intégrées pour la diffusion de la lumière parasite, le bruit et la résolution sont disponibles pour des validations supplémentaires de l’instrument
Compliance
CE / TUV
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,005 A
Certifications/Conformité CE/TUV
Compartiments Accès par le haut, l’avant ou le côté. Capable d’accueillir des cellules jusqu’à 100 mm. Accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur. Revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec système magnétique de positionnement et de fixation
Raccordements USB-A unique
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Profondeur (métrique) 35,5 cm
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Écran tactile couleur haute définition de 7 po, fixe, 800 x 1 280 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre visible
Wavelength Range 325 à 1 100 nm
Dérive < 0,0010 A/h (À 500 nm après 1 heure de préchauffage)
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau et des eaux usées
Hauteur (métrique) 19,5 cm
Comprend
Support pour tubes à essai pour flacons et tubes à essai de 12 à 25 mm de dia. ext., logiciel pour méthodes d’analyse de l’eau AquaMate, housse de protection, alimentation externe, câble d’alimentation nord-américain (NEMA 5-15), câble d’alimentation européen (CEE 7/7), câble d’alimentation britannique (BS 1362).
Interface Écran tactile utilisable avec des gants
Clavier Écran tactile utilisable avec des gants
Durée de vie de la lampe > 1 000 h
Longueur (métrique) 35,5 cm
Bruit (RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,0002 2 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 3A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique 3A à +5A
Gamme photométrique -3A à +3,5A
Répétabilité photométrique ±0,001A à 1A mesuré à 1,0A à 546 nm
Type de prise NA, EU, UK Power cord
Imprimante incluse Imprimante à clipser disponible
Vitesse de balayage Automatique, jusqu’à 1 800 nm/min
Lumière parasite < 0,05 %T à 340 nm et 400 nm
Garantie 1 an
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde <±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg
Largeur (métrique) 38,5 cm