Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de pH combinées Orion™ AquaPro™
Code produit 11772837 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC (étanche)
BNC étanche
BNC étanche, mini-DIN 8 broches
Matériau:
Corps en verre
Corps époxy
Type:
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur BNC étanche
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur Mini-DIN
Électrode pH combinée
Types de pointes:
Ampoule renforcée
Semi-micro
Surface plane
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Matériau Type Types de pointes unitSize
11772837 BNC étanche Corps époxy Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur BNC étanche Étalon 1 pièce
10636043 BNC (étanche) Corps en verre Électrode pH combinée Semi-micro 1 pièce
11722817 BNC étanche Corps en verre Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur BNC étanche Ampoule renforcée 1 pièce
10809610 BNC étanche, mini-DIN 8 broches Corps époxy Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur Mini-DIN Étalon 1 pièce
11772827 BNC (étanche) Corps époxy Électrode pH combinée Semi-micro 1 pièce
10308861 BNC étanche Corps époxy Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur BNC étanche Surface plane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11772837 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9156APWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00€
    325.80€ / 1 pièces
    Économisez 63.20€
    16% de réduction
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lisez rapidement et précisément les échantillons liquides visqueux sans que l’échantillon entre en contact avec les ions argent, grâce à ces électrodes de pH combinées.
Lisez rapidement et précisément les échantillons liquides visqueux sans que l’échantillon entre en contact avec les ions argent, avec les électrodes de pH combinées Thermo Scientific™ Orion™ Aquapro™. Ces électrodes, qui sont dotées d’un système de référence double jonction ouvert et résistant aux obstructions, sont idéales pour les mesures dans des échantillons contenant des protéines ou des tampons TRIS et qui ne contiennent pas de mercure. Les électrodes nécessitent un entretien minimal : elles n’ont pas de solution de remplissage mais une référence de gel polymère.
Plus longue durée de vie de l'électrode, sans entretien, temps de réponse court et jonctions propres. Le système de référence breveté et la double jonction empêchent le contact des ions argent avec l'échantillon.
  • Mesure de pH 0 à 14
  • Plage de températures : De 0°C à 60°C (de 0°F à 140°F)
  • Choix de connecteurs avec câble de 1 m (3 pieds)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Corps en époxy
Types de connecteurs BNC étanche
Jonction Ouverte
Matériau Corps époxy
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Type Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, double jonction, connecteur BNC étanche
À utiliser avec (application) Usage général ou intensif, utilisation en laboratoire ou sur le terrain
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Référence interne Double jonction Ag/AgCl
Précision relative pH ±°0.02°unité de pH
Conditions de stockage Conserver toujours dans la solution de stockage d’électrodes de pH, Orion 910001. Conserver dans un bécher contenant une solution de stockage ou rassembler dans le flacon de stockage avec lequel l’électrode a été fournie.
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 140°F
Types de pointes Étalon
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (impériale) du câble 39 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.