Learn More
Thermo Scientific™ Sonde Orion™ AUTO-STIR BOD
Code produit 10327702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
2m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10327702 2m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327702 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 086030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1557.00€ / 1 pièces
    Économisez 428.00€
    21% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Effectuez commodément, et avec précision, des mesures de l’oxygène dissous grâce à cette sonde de DBO dotée d’un agitateur intégré.
Effectuez commodément, et avec précision, des mesures de l’oxygène dissous grâce à la sonde de DBO Thermo Scientific™ Orion™ AUTO-STIR™. Cet agitateur intégré hautement efficace, à agitation automatique via la commande One-Touch, élimine la stratification de l’oxygène dans les bouteilles de DBO.
La sonde de DBO Orion AUTO-STIR Orion 086020A s’utilise avec l’instrument de mesure Orion 862A ; longueur de câble : 2m
La sonde de DBO Orion AUTO-STIR 086020A s’utilise avec les modèles de paillasse des Séries Orion Star et Star Plus ; longueur de câble : 2m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Connecteur mini-DIN
Dérive ∼0,1 %/jour
Longueur (impériale) du câble 6.56 pi
Longueur (métrique) du câble 2m
Surpression max. 6 bar
Débit min. d’échantillon 10cm/sec .
Consommation d’oxygène 0.008μg / h ( mg / L)-1 à 20 ° C
Temps de réponse 90 % de la valeur finale en 10sec
Types de capteur Double à séparation thermique
Certifications/Conformité ISO 5815, Standard Methods 5210 B
À utiliser avec (équipement) pHmètres Orion Star et Star Plus
Type Sonde DBO
Type de sonde Sonde d’oxygène dissous polarographique
À utiliser avec (application) laboratoire
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 90 mg/L
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C