Learn More
Thermo Scientific™ Sonde et spatule d’agitateur automatique Orion™
Description
Utilisez la sonde d’agitateur Star™ Thermo Scientific™ Orion pour mélanger les étalons et les échantillons afin d’obtenir une meilleure précision de mesure sans la difficulté d’avoir des barreaux et de plaques d’agitation séparés. Le produit est conçu pour être utilisé avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion Star™ série A210 et les anciens instruments de mesure de paillasse série Orion Star™ série. La sonde d’agitateur Star™ Orion est alimentée et contrôlée par l’instrument de mesure avec cinq vitesses d’agitation optimisées et elle s’adapte dans le support d’électrodes pour faciliter le mouvement à l’intérieur des échantillons et à l’extérieur de ceux-ci et pour simplifier le rinçage. Les spatules peuvent être remplacées afin de prolonger la durée de vie des sondes d’agitateurs Star™ Orion.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Prise pour agitateur |
| Diamètre (impériale) | 0,6 po rond (spatule d’agitation) |
| Description | Sonde d’agitation Orion Star pour instruments de mesure de paillasse |
| Diamètre (métrique) | 1,5 cm rond (spatule d’agitation) |
| Type | Accessoires pour instruments de mesure |
| Dimensions (L x l x H) | 21°cm x 2°cm x 2°cm (8,3°in x 0,8°in x 0,8°in.) |
| Comprend | Sonde d’agitateur Orion Star série avec spatule d’agitation remplaçable |
| Poids (impériale) | 0,8 lb |
| Poids (métrique) | 0,3 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure Star Orion et système Orion 960 TitratorPLUS |