Learn More
Thermo Scientific™ Sonde et spatule d’agitateur automatique Orion™
Code produit 18805803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
21 x 2 x 2 cm
21°cm x 2°cm x 2°cm (8,3°in x 0,8°in x 0,8°in.)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
18805803 21 x 2 x 2 cm 1 pièce
11926069 21°cm x 2°cm x 2°cm (8,3°in x 0,8°in x 0,8°in.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18805803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096019WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    345.00€ / 1 pièces
    Économisez 21.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisez la sonde d’agitateur avec nos instruments de mesure de paillasse afin d’agiter les solutions pour plus de précision sans la difficulté d’utiliser une un barreau et une plaque d’agitation.
Utilisez la sonde d’agitateur Star™ Thermo Scientific™ Orion pour mélanger les étalons et les échantillons afin d’obtenir une meilleure précision de mesure sans la difficulté d’avoir des barreaux et de plaques d’agitation séparés. Le produit est conçu pour être utilisé avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion Star™ série A210 et les anciens instruments de mesure de paillasse série Orion Star™ série. La sonde d’agitateur Star™ Orion est alimentée et contrôlée par l’instrument de mesure avec cinq vitesses d’agitation optimisées et elle s’adapte dans le support d’électrodes pour faciliter le mouvement à l’intérieur des échantillons et à l’extérieur de ceux-ci et pour simplifier le rinçage. Les spatules peuvent être remplacées afin de prolonger la durée de vie des sondes d’agitateurs Star™ Orion.
Est adapté au support d’électrode à bras pivotant 96019
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Stirrer jack
Diamètre (impériale) 0.6 in. round (stirring paddle)
Description Stirrer Probe
Diamètre (métrique) 1,5 cm rond (spatule d’agitation)
Type Meter Accessories
Dimensions (L x l x H) 21 x 2 x 2 cm
Comprend Sonde d’agitateur Orion Star série avec spatule d’agitation remplaçable
Poids (impériale) 0.8 lb.
Poids (métrique) 0.3 kg
À utiliser avec (équipement) Orion Star Meters and Orion 960 TitratorPLUS System