Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour mesure de demande biochimique en oxygène Orion™ pour sondes polarographique d’oxygène dissous
Code produit 11798236
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11798236 Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain) 1 pièce
11708246 Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11798236 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 080160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    176.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Les adaptateurs pour mesure de demande biochimique en oxygène Thermo Scientific™ Orion™ pour sondes polarographiques d’oxygène dissous permettent d’assurer une performance optimale et appropriée de la sonde.
Les adaptateurs pour mesure de demande biochimique en oxygène Thermo Scientific™ Orion™ pour sondes polarographiques d’oxygène dissous permettent d’assurer une performance optimale et appropriée de la sonde. Les adaptateurs incluent un entonnoir d’agitation et un manchon d’adaptateur d’électrode pour flacon DBO.
Garantie : dès sa sortie de l’emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description DBO adaptateur
À utiliser avec (équipement) Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain)
Type Adaptateur DBO
Comprend Entonnoir d’agitation et une gaine d’adaptateur d’électrode
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.