Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour bromure Orion™
Description
Effectuez des mesures rapides, simples et économiques des ions bromure dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour bromure Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9635BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les électrodes pour bromure à demi-cellule (réf. 9435BN et 9435SC), utilisées en conjonction avec l’électrode de référence à double jonction Thermo Scientific™ Orion™ 900200, offrent les avantages d’une jonction de conception Sure-Flow.
L’électrode pour bromure combinée, réf. 9635BNWP, ne nécessite pas d’électrode de référence distincte, ce qui la rend pratique à utiliser avec de petits volumes d’échantillons.
Produits associés
- Étalons : 943506 (0,1 M NaBr)
- ISA requis : 940011
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Waterproof BNC |
| Description | Modèle 9635 ; Combinaison Orion bromure |
| Jonction | La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive |
| Matériau | Epoxy |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C to 80°C |
| Type | Électrode combinée sélective d’ions |