Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour chlorure Orion™
Code produit 10171111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Bouchon à vis
Waterproof BNC
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10171111 BNC 1 pièce
10430063 Bouchon à vis 1 pièce
10599511 Waterproof BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10171111 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9417BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    579.60€ / 1 pièces
    Économisez 145.40€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Mesurez le chlorure libre dans la plage de 1 x 10-5 M à 1 M avec les électrodes pour chlorure Thermo Scientific™ Orion™.
Analysez rapidement et de manière fiable les ions de chlorure libre dans les solutions aqueuses. Fournit des mesures rapides, précises et économiques.
L’électrode 9617BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les demi-cellules électrochimiques pour chlorure 9417BN et 9417SC sont utilisées avec l’électrode de référence à double jonction Orion 900200 Sure-Flow.
L’électrode 9417SC nécessite un câble d’électrode distinct.
  • Solutions-étalons : 941706 (0,1 M NaCl) ; 941707 (100 ppm Cl) ; 941708 (1 000 ppm Cl)
  • ISA requis : 940011 ou 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations
Types de connecteurs BNC
Description Demi-cellule à semiconducteurs
Matériau Epoxy
Certifications/Conformité 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Électrode Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
À utiliser avec (équipement) Les électrodes de chlorure peuvent être utilisées sur n’importe quel instrument de mesure ISE avec une connexion BNC. Les électrodes peuvent également être utilisées sur des instruments de mesure ayant une variété d’entrées lorsqu’un câble adaptateur est utilisé.
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type Électrode combinée sélective d’ions