Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour cyanure Orion™
Code produit 10039150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
vis
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10039150 BNC 1 pièce
10232591 vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10039150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9406BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00€
    1040.00€ / 1 pièces
    Économisez 75.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 29-09-2026
L'électrode à demi-cellule cyanure Thermo Scientific™ Orion 9406BN et l'électrode cyanure combinée Orion 9606BNWP Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cyanure dans les solutions aqueuses.
Effectuez des mesures rapides, simples et économiques des ions cyanure dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour cyanure Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9606BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon
  • Numéro de catalogue des étalons : Consulter le manuel d’utilisation
  • Numéro de catalogue ISA requis : 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Description Avec connecteur BNC
Jonction La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
Matériau Epoxy
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type Électrode sélective d’ions