Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour cyanure Orion™
Code produit 10549131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Waterproof BNC
vis
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10549131 Waterproof BNC 1 pièce
10039150 BNC 1 pièce
10232591 vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10549131 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9606BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    774.90€ / 1 pièces
    Économisez 195.10€
    20% de réduction
En stock
L'électrode à demi-cellule cyanure Thermo Scientific™ Orion 9406BN et l'électrode cyanure combinée Orion 9606BNWP Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cyanure dans les solutions aqueuses.
Effectuez des mesures rapides, simples et économiques des ions cyanure dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour cyanure Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9606BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
L’électrode pour cyanure ThermoFisher Orion est conforme à la norme SM 4500-CN- F-1999 pour les mesures de l’eau potable et aux normes SM 4500-CN- F-1999, ASTM D2036-09 (A) pour les mesures des eaux usées.
Fonctionnalités
L’électrode 9606BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Solutions requises
ISA
951011 ISA pour les mesures du cyanure, flacon de 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
900062 Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode, 5 flacons de 60 ml
Articles inclus avec
900062 Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode. 1 flacon de 60 ml
948201 Bande de polissage. Qté 2
Période de garantie
12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Modèle 9406BN ; Combinaison de cyanure
Jonction La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
Matériau Epoxy
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type Électrode sélective d’ions