Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Orion™
Descripción
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure de l’oxygène dissous.
- Capteur d’O2O polarographique et circuit à semiconducteurs dans la partie supérieure de la sonde ; transforme l’intensité en tension pour permettre la lecture directe de l’oxygène dissous
- Branchez la sonde sur un pHmètre de paillasse ou portable, puis lisez la mesure d'oxygène dissous sur la plage de 0 à 14 ppm
- Précision de ±0,05 ppm/2 % du relevé, selon la plus grande des deux valeurs, à 15 ° à 35 °C (59 ° à 95 °F) (température de l'échantillon à ±10 °C de la température d'étalonnage)
- Le double thermocompensateur compense la perméabilité de la membrane et la solubilité de l’O2O
- Idéale pour mesurer la demande biochimique en oxygène : l'entonnoir de débordement fourni se monte sur une bouteille de demande biochimique en oxygène de 300 ml ; barre d'agitation magnétique intégrée
- Réagit à un changement de 96 % en <30 s ; consommation d’O2O de 0,1 μg/h.
- Module électrolyte/membrane vissable ; pas de membrane à remplacer — remplacez simplement le module après 3 mois d’utilisation
Informations de commande :
Poids 8 oz (225 g). Dimensions : D.E. de 1,87″ (48 mm) en haut, D.E. de 0,5″ (13 mm) à la section capteur et 9,62″ long (240 mm).
Pièces de rechange :
Module électrolyte/membrane 13-299-81
Piles, oxyde d'argent, type 10L14 (paquet de deux). 13-299-83
Entonnoir de débordement avec barre d'agitation 13-299-82
Inclut :
Deux piles d’oxyde d’argent 10L14, deux modules électrolyte/membrane, entonnoir de débordement, barreau d’agitation intégrée, câble de 29,5″ (75 cm) (long), connecteur US standard.
Especificaciones
Especificaciones
| Types de capteur | Capteur à oxygène dissous polarographique |
| Comprend | 1 pre-filled membrane cap for 970899WP, 970800 |
| À utiliser avec (équipement) | Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous |
| Type | Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous |
| Dissolved Oxygen (Concentration Range) | 0 à 14 ppm |
| Température (métrique) en fonctionnement | 15°C à 35°C |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.