Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Orion™
Code produit 11787697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous
Électrode d’oxygène dissous, connecteur BNC
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11787697 Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous 1 pièce
10233021 Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous 1 pièce
10161161 Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous 1 pièce
10748781 Électrode d’oxygène dissous, connecteur BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11787697 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 970803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    59.49€ / 1 pièces
    Économisez 16.51€
    21% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Faites de n’importe quel pH-mètre un appareil de mesure de l'oxygène dissous avec cette sonde de mesure de demande biochimique en oxygène / oxygène dissous.
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure de l’oxygène dissous.
Caractéristiques :
  • Capteur d’O2O polarographique et circuit à semiconducteurs dans la partie supérieure de la sonde ; transforme l’intensité en tension pour permettre la lecture directe de l’oxygène dissous
  • Branchez la sonde sur un pHmètre de paillasse ou portable, puis lisez la mesure d'oxygène dissous sur la plage de 0 à 14 ppm
  • Précision de ±0,05 ppm/2 % du relevé, selon la plus grande des deux valeurs, à 15 ° à 35 °C (59 ° à 95 °F) (température de l'échantillon à ±10 °C de la température d'étalonnage)
  • Le double thermocompensateur compense la perméabilité de la membrane et la solubilité de l’O2O
  • Idéale pour mesurer la demande biochimique en oxygène : l'entonnoir de débordement fourni se monte sur une bouteille de demande biochimique en oxygène de 300 ml ; barre d'agitation magnétique intégrée
  • Réagit à un changement de 96 % en <30 s ; consommation d’O2O de 0,1 μg/h.
  • Module électrolyte/membrane vissable ; pas de membrane à remplacer — remplacez simplement le module après 3 mois d’utilisation
Informations de commande :
Poids 8 oz (225 g). Dimensions : D.E. de 1,87″  (48 mm) en haut, 0,5 po de dia. ext. (13 mm) à la section capteur et 9,62 po de L (240 mm).
Pièces de rechange :
Module électrolyte/membrane 13-299-81
Piles, oxyde d'argent, type 10L14 (paquet de deux). 13-299-83
Entonnoir de débordement avec barre d'agitation 13-299-82
Inclut :
Deux piles à l’oxyde d’argent 10L14, deux modules électrolyte/membrane, entonnoir de débordement, barreau d’agitation intégré, câble de 29,5 po (75 cm) de long, connecteur standard U.S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de capteur Capteur à oxygène dissous polarographique
Comprend 2/Pk.
À utiliser avec (équipement) Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous
Type Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 à 14 ppm
Température (métrique) en fonctionnement 15°C à 35°C