Learn More
Thermo Scientific™ Sonde Orion™ pour oxygène dissous pour le laboratoire ou le terrain
Code produit 10245822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du câble:
4,9 pi
9,8 pi
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) du câble Conditionnement
10245822 4,9 pi 1 pièce
10193082 9,8 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245822 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 083005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    747.00€ / 1 pièces
    Économisez 168.00€
    18% de réduction
Expédition estimée: 22-09-2026
Utilisez cette sonde d’oxygène dissous (DO), dotée d’une compensation automatique de la température et de bouchons pratiques à membrane vissés, en laboratoire ou sur le terrain.
Utilisez la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ pour le laboratoire ou le terrain, lorsque vous avez besoin de durabilité et de précision pour les mesures d’oxygène dissous. Cet instrument dispose d’une compensation automatique de la température et de bouchons pratiques à membrane vissés.
Toutes les sondes DO comportent une compensation automatique de température et des têtes de membrane vissées qui réduisent le temps consacré à l'entretien des sondes et éliminent les problèmes de montage.
  • Avec manchon d'étalonnage
  • Temps de réponse : 90 % de la valeur finale en 10 s ; 95 % de la valeur finale en 15 s ; 99 % de la valeur finale en 60 s
  • Débit minimum de l'échantillon : 10 cm/s
  • Consommation d'oxygène : 0,008 μg/h (mg/l)-11 à 20 °C
  • Surpression maximum autorisée : 6 BARS
  • Température de l'échantillon : 0 à 50°C
  • Capteur de température : double, séparation thermique Dérive : 0,1 %/jour environ
  • Longévité de l'électrolyte : 180 jours
  • Température de stockage : -5 à 50°C
  • Capuchon de membrane - 080515, solution - 080514
  • Kit d'entretien : 080513
La sonde Orion DO Orion 083005A s'utilise avec les multimètres Orion 830A et 835A. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur DIN 8 broches étanche. La sonde Orion DO Orion 083010A s'utilise avec le multimètre Orion 862A. Longueur de câble : 3 m, connecteur DIN 8 broches étanche. La sonde Orion DO Orion 083005D s'utilise avec les multimètres Orion 810Aplus et 835Aplus. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur DIN 8 broches. La sonde Orion DO Orion 083005MD s'utilise avec les multimètres Orion série Star. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083010MD : longueur de câble : 3 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083025MD : longueur de câble : 10 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083060MD ; longueur de câble : 20 m, connecteur Mini-DIN 9 broches.Laboratoire/terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réduit la durée d’entretien de la sonde et élimine les problèmes d’assemblage
Dérive ∼0,1 %/jour
Longueur (impériale) du câble 4,9 pi
Longueur (métrique) du câble 1.5m
Surpression max. 6 bar
Débit min. d’échantillon 10cm/sec .
Consommation d’oxygène 0.008μg / h ( mg / L)-1 à 20 ° C
Temps de réponse 90 % de la valeur finale en 10 sec .
Types de capteur Double à séparation thermique
Raccordements Connecteur mini DIN 9 broches
Certifications/Conformité ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 5814
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Type Sonde d’oxygène dissous, connecteur Mini-DIN
Conditions de stockage -5 À 50 ° C
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 90 mg/L
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C