Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse à double canal pour pH, ISE, mV, ORP et température Orion™ Dual Star™
Description
Doublez vos capacités de mesure grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour pH et ISE Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, de la concentration ionique, des mV, de la rH et de la température sur deux canaux de mesure disponibles, parfaits pour l’analyse du pH et des ions à haut débit dans le laboratoire.Effectuez des étalonnages du pH et de l’ISE jusqu’à 6 points, enregistrez jusqu’à 1 000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les facilement vers une imprimante ou un ordinateur.Utilisez les deux canaux pour mesurer un échantillon de pH et un échantillon d’ISE, deux échantillons de pH ou deux échantillons d’ISE simultanément ou visualisez chaque canal séparément.
L’instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal Orion Dual Star accélère la cadence de mesure des échantillons en affichant les résultats de deux canaux simultanément sur son grand écran rétro-éclairé. Mesurez le pH, la concentration ionique (ISE), les mV, les mV relatifs ou la rH avec la température sur deux canaux à l’aide des deux entrées BNC, broche de référence et température ATC de l’instrument de mesure. Réalisez des mesures critiques à l’aide d’un assortiment de modes de lecture et d’un indicateur de disponibilité à l’écran qui avertit l’utilisateur lorsque les mesures sont stables. Les fonctions Smart Stability (Stabilité intelligente) et Smart Averaging (Moyenne intelligente) de l’instrument de mesure compensent automatiquement les conditions de mesure, de sorte que l’instrument affiche des résultats plus précis plus rapidement.
- Affichez de grandes mesures individuelles sur un affichage plein écran ou basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser deux mesures en même temps
- Des messages à l’écran faciles à suivre pour l’étalonnage et les menus de configuration sont disponibles sur une interface utilisateur multilingue avec des options linguistiques en anglais, espagnol, français, allemand ou italien
- Le menu EZ Startup facilite et accélère la première configuration de l’instrument de mesure
- Le pavé numérique et les touches de fonction spécifiques aux menus permettent une configuration de l’instrument de mesure et une saisie de données rapides et aisées
- Les modes de lecture sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique), On-Ready (En marche et prêt), At Timed Intervals (À intervalles minutés), Continuous (Continu), Value Change in Measurement (Modification de la valeur de la mesure) et Timed (Temporisé) pour un grand nombre de méthodes de collecte des mesures pour différentes méthodes analytiques
- Effectuez jusqu’à 6 points d’étalonnage du pH avec reconnaissance automatique des tampons USA / NIST et EURO / DIN avec l’option de saisir manuellement les valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage de la concentration ionique (ISE) jusqu’à 6 points avec des options de correction automatique de blanc non linéaire et de stabilité de la plage de faible concentration ou utilisez des méthodes incrémentales pour l’addition connue unique/double et la soustraction connue unique/double
- La mémoire non volatile de l’instrument stocke jusqu’à 1 000 points de données avec horodatage
- Transférez facilement les données via une connexion USB et RS232 vers une imprimante ou un ordinateur à l’aide du logiciel de communication Orion Dual Star Com gratuit
- Agitez les échantillons en toute simplicité grâce à la sonde d’agitateur Orion Star contrôlée par l’instrument de mesure
- Le support d’électrodes fixable à l’instrument facilite le déplacement et le maintien des électrodes
- Le boîtier de classe IP54 est résistant aux éclaboussures et peut être monté au mur pour gagner de la place
Garantie : Garantie de 3 ans pour le remplacement de l’instrument de mesure
Garantie
Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure
Spécification
Spécification
| Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003) |
| Précision (ions spécifiques) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
| Sorties | USB, RS232 |
| Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Précision (température) | ± 0,1°C |
| Fonctions d’ionométrie avancées | Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration |
| Sorties d’alarme | Alarme de limite haute/basse |
| Option de rétro-éclairage | Oui, réglable |
| Étalonnage | pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif |
| Afficher plus |