Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées de pH Orion™ de la série Economy
Code produit 10111261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
BNC étanche
Type:
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, flacon
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, semi-micro
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, surface plane
Types de pointes:
Flacon
Semi-micro
Surface plane
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Type Types de pointes unitSize
10111261 BNC étanche Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable Étalon 1 pièce
10314191 BNC Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, semi-micro Semi-micro 1 pièce
10329930 BNC Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, flacon Flacon 1 pièce
10597781 BNC Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, surface plane Surface plane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10111261 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9106BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    124.20€ / 1 pièces
    Économisez 23.80€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des mesures de pH de routine avec cette électrode combinée de pH, : corps en époxy incassable qui s’étend au-delà de l’ampoule en verre à détection de pH, ce qui le rend idéal pour les conditions difficiles.
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode combinée pH Thermo Scientific™ Orion™ de la série Economy. Cette électrode remplie de gel, avec jonction à mèche de routine, a un corps en époxy incassable qui s’étend au-delà de l’ampoule en verre à détection de pH, ce qui le rend idéal pour les conditions difficiles. Il offre une durabilité pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain avec une conception à faible entretien qui ne nécessite aucune solution de remplissage.
  • Électrolyte Ag/AgCl gélifié en permanence
  • 9106BNWP a une plage de pH comprise entre 0 et 14 ; toutes les autres ont une plage de pH comprise entre 0 et 12
  • Plage de températures 0° à 80°C (32° à 176°F)
  • Modèles à usage général et à surface plane : Corps 4,31″ long (11 cm) × 0,43″ diamètre (12 mm), bouchon 0,62″ diamètre (16 mm)
  • Modèle semi-micronique : Corps 5,93″ long (15cm) × 0,25″ diamètre (6mm), bouchon 0,18″ diamètre (10mm)
Modèle 91-06 :
  • Connecteur BNC étanche
Modèles à usage général, à flacon, semi-micronique et à surface plate :
  • Connecteur BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence
Types de connecteurs BNC étanche
Jonction Mèche
Matériau Époxy
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Électrolyte de référence Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 176°F
Types de pointes Étalon
Longueur (impériale) 4.31 in
Longueur (impériale) du câble 39,4 in
Longueur (métrique) 11 cm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (impérial) du corps 0.43 in
Diamètre (impérial) du bouchon 0.62 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm
Refillable Non-refillable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.