Learn More
Thermo Scientific™ Câbles adaptateurs pour électrodes Orion™
Code produit 10274442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Bouchon à vis
Entrée de l’instrument de mesure:
2mm Pin Astuce
BNC
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Entrée de l’instrument de mesure Conditionnement
10274442 Bouchon à vis BNC 1 pièce
11722867 Bouchon à vis 2mm Pin Astuce 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274442 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 91CBNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    81.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    19% de réduction
En stock
Dotez une électrode, ne possédant pas le connecteur adéquat, du connecteur requis pour un appareil de mesure spécifique à l’aide des câbles adaptateurs d’électrodes Thermo Scientific™ Orion™.
Prenez une électrode ne possédant pas le connecteur adéquat et dotez-la du connecteur requis pour un appareil de mesure spécifique à l’aide des câbles adaptateurs pour électrodes Thermo Scientific™ Orion™.
  • Pour une utilisation avec des instruments de mesure dotés d’entrées BNC et des électrodes avec un connecteur à culot à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Bouchon à vis
Description BNC ; bouchon à vis ; connecteur câble amovible à BNC
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure avec connecteurs à broches de référence de 2 mm, Instruments de mesure avec connecteurs BNC, Instruments de mesure avec connecteurs pour le Royaume-Uni, Instruments de mesure avec certains connecteurs LEMO, Instruments de mesure avec connecteurs E DIN, Instruments de mesure avec connecteurs Radiometer, Instruments de mesure avec connecteurs d’entrée en plomb dénudés, Instruments de mesure avec connecteurs standard pour les États-Unis
Type Câbles adaptateur d'électrode
Entrée de l’instrument de mesure BNC