Learn More
Thermo Scientific™ Solution électrolytique Orion™ pour sondes polarographiques d’oxygène dissous
Code produit 10037312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 60 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10037312 Flacon de 60 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037312 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 080514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50€
    18.20€ / 1 pièces
    Économisez 1.30€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Maintenez les sondes d’oxygène dissous en état de fonctionnement optimal grâce à la solution électrolytique Thermo Scientific™ Orion™ pour sondes polarographiques d’oxygène dissous.
Maintenez les sondes OD en état de fonctionnement optimal grâce à la solution électrolytique Thermo Scientific™ Orion™ pour sondes polarographiques d’oxygène dissous, disponible en flacons de 60 mL pratiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Description Solution électrolytique polarographique
À utiliser avec (équipement) Sonde polarographique pour oxygène dissous
Type Solution électrolytique
Quantité Flacon de 60 ml