Learn More
Thermo Scientific™ Sonde OD époxy standard Orion™ pour le laboratoire ou le terrain, compatible avec les compteurs de la série Star
Code produit 10434322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
3m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10434322 3m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10434322 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 081010MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    530.10€ / 1 pièces
    Économisez 149.90€
    22% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Utilisez cette sonde OD époxy standard dans le laboratoire ou sur le terrain pour obtenir des résultats fiables, quel que soit l'environnement.
Comme son nom l’indique, ce produit peut être utilisé en laboratoire ou sur le terrain. Le corps renforcé et la polyvalence de la sonde époxy pour oxygène dissous standard Thermo Scientific™ Orion™ pour le laboratoire ou le terrain produisent des résultats fiables, quelle que soit la nature de l’environnement.
Pièces
  • Capuchons de membrane : 081003
  • Solution de membrane : 080514
  • Kit d'entretien : 080113
La sonde DO époxy standard 081010 s’utilise avec les multimètres 805Aplus, 810A plus et 850Aplus.
La sonde DO époxy standard 081010MD s’utilise avec les multimètres de la série Star.
Recommandé dans les cas suivants :
Laboratoire/terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Compatible avec les multimètres série Star
Dérive <1% / jour
Longueur (impériale) du câble 9,8 pi
Longueur (métrique) du câble 3m
Débit min. d’échantillon 20cm/sec .
Temps de réponse 90 % de la valeur finale en 10 sec .
Types de capteur Dissolved Oxygen
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Type Sondes à oxygène dissous, epoxy
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 90 mg/L
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C