Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage Orion™ pour électrodes de référence d’analyseur de process
Description
Augmentez les performances et prolongez la durée de vie des électrodes sélectives d’ions utilisées dans les analyseurs de process Orion grâce aux solutions de remplissage pour électrodes de référence d’analyseur de process Thermo Scientific™ Orion™.
Spécification
Spécification
| Type | Solution de remplissage |
| Quantité | 5 x 60 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de référence Orion™ 100056/210056 |
Sécurité et traitement
- Reference Electrode Internal Filling Solution
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: cesium chloride, triton x-100