Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour fluorure Orion™
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorures libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour fluorure Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9609BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les électrodes à demi-cellule pour fluorure 9409BN et 9409SC doivent être utilisées avec l’électrode de référence à simple jonction Sure-Flow Orion 900100.
L’électrode 9409SC nécessite un câble d’électrode distinct avec un connecteur à culot à vis.
La mesure du fluorure dans l’eau potable à l’aide d’une électrode sélective d’ions est une méthode ASTM approuvée : Une électrode de référence séparée ASTM D1179 A est inutile avec cette électrode combinée au fluorure, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon
- La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
- Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
- L’électrode à demi-cellule fluorure, utilisée en conjonction avec l’électrode de référence à simple jonction Orion 900100, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow :
- Numéro de catalogue des étalons : 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F- ; 040906 — 1 ppm F- avec TISAB II ; 040907 — 2 ppm F- avec TISAB II ; 940908 — 10 ppm F- avec TISAB II
- Numéro de catalogue ISA requis : 940909 — TISAB II ; 940911 — TISAB III
Spécification
Spécification
| Applications | Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements. |
| Types de connecteurs | L’adaptateur BNC est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 |
| Description | Demi-cellule à état solide pour fluorure |
| Diamètre (impérial) du corps | 0,51 po |
| Diamètre (métrique) du corps | 13 mm |
| Type de solution de remplissage | 900061 (9609BNWP et 960900) ; 900001 avec électrode de référence à simple jonction 900100 (9409BN, 9409SC et 940900) |
| Longueur (impériale) | 4.33 in |
| Longueur (impériale) du câble | 39 in |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Afficher plus |