Learn More
Thermo Scientific™ Membranes de détection des gaz pour ISE Orion™
Code produit 10408532
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP
Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HPBNWP
Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512
Électrode pour dioxyde de carbone, 9502BNMP, 9502BNMP
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
3 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10408532 Électrode pour dioxyde de carbone, 9502BNMP, 9502BNMP 1 pièce
10292441 Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 20 pièces
10758971 Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 3 pièces
10554454 Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP 20 pièces
10165673 Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HPBNWP 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10408532 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 950204
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les électrodes de détection des gaz Thermo Scientific Orion proposent des membranes en vrac ou pré-assemblées pour une simplicité d'utilisation.
Les membranes de détection des gaz pour ISE Thermo Scientific™ Orion™ sont proposées en deux versions : en vrac ou pré-assemblées, pour une utilisation simplifiée.
Les membranes fraîches offrent une performance optimale avec des électrodes sélectives aux ions de détection des gaz. Les électrodes pour ammoniac requièrent différentes membranes en cas d’utilisation d’électrodes standard ou d’électrodes haute performance pour ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pour électrode à dioxyde de carbone 9502BNMP ; quatre membranes avec joints toriques
À utiliser avec (équipement) Électrode pour dioxyde de carbone, 9502BNMP, 9502BNMP
Type Membrane ISE de détection des gaz