Learn More
Thermo Scientific™ Membranes de détection des gaz pour ISE Orion™
Codice prodotto. 10554454
Cambia vista
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP
Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HPBNWP
Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512
Électrode pour dioxyde de carbone, 9502BNMP, 9502BNMP
Comprend:
20 Loose Membranes
3 Bonded Membranes
3 Membranes
4 Membranes
Dimensione della confezione:
1 pièce
20 pièces
3 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. À utiliser avec (équipement) Comprend Dimensione della confezione
10554454 Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP 20 Loose Membranes 20 pièces
10408532 Électrode pour dioxyde de carbone, 9502BNMP, 9502BNMP 4 Membranes 1 pièce
10292441 Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 20 Loose Membranes 20 pièces
10758971 Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 3 Bonded Membranes 3 pièces
10165673 Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HPBNWP 3 Membranes 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10554454 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 951214
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les électrodes de détection des gaz Thermo Scientific Orion proposent des membranes en vrac ou pré-assemblées pour une simplicité d'utilisation.
Les membranes de détection des gaz pour ISE Thermo Scientific™ Orion™ sont proposées en deux versions : en vrac ou pré-assemblées, pour une utilisation simplifiée.
Les membranes fraîches offrent une performance optimale avec des électrodes sélectives aux ions de détection des gaz. Les électrodes pour ammoniac requièrent différentes membranes en cas d’utilisation d’électrodes standard ou d’électrodes haute performance pour ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Membrane ISE de détection des gaz
À utiliser avec (équipement) Électrode d’ammoniac hautes performances 9512HBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP
Type Membrane ISE de détection des gaz
Comprend 20 Loose Membranes
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.