Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de pH combinées vertes Orion™
Code produit 11547054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Rempli de gel
Remplie de liquide
Jonction:
Double
Simple
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage Jonction unitSize
11547054 Rempli de gel Double 1 pièce
10359834 Remplie de liquide Double 1 pièce
11567054 Rempli de gel Simple 1 pièce
10709185 Remplie de liquide Simple 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11547054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GD9106BNWP
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les électrodes de combinaison pH vertes Thermo Scientific Orion sont écologiques.
Devenez respectueux de l’environnement en choisissant l’électrode de pH combinée verte Thermo Scientific™ Orion™. Il s’agit de l’une des premières électrodes de pH de laboratoire à répondre aux exigences RoHS en ne contenant pas de plomb, de mercure ou d’autres substances dangereuses — ce qui facilite l’élimination des anciennes électrodes sans tracas.
  • Pas de problèmes et coûts de mise au rebut
  • Choix de modèles à simple jonction pour les mesures d’eau propre ou à double jonction pour tester les eaux sales
  • Choix de modèles rechargeables ou remplis de gel sans entretien
  • Corps époxy durable
  • Gamme de pH : 0 à 14
  • Dimensions : 120 × 12 mm, dia. du capuchon 16 mm
  • Connecteur BNC étanche, câble de 1 m ; compatible avec tout instrument équipé d'une entrée BNC
Garantie
12 mois à compter de la date d’achat (GD9156BNWP); 6 mois à compter de la date d’achat (GS9106BNWP et GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Remplie de gel à faible entretien
Types de connecteurs L’adaptateur BNC à USS du connecteur BNC étanche est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890
Jonction Double
Matériau Corps époxy
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 90°C
Type Électrode de pH verte combinée, remplie de gel
Type de solution de remplissage Rempli de gel
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Longueur (impériale) du câble 39,3 in
Longueur (métrique) du câble 1 m
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.