Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de pH combinées vertes Orion™
Description
Devenez respectueux de l’environnement en choisissant l’électrode de pH combinée verte Thermo Scientific™ Orion™. Il s’agit de l’une des premières électrodes de pH de laboratoire à répondre aux exigences RoHS en ne contenant pas de plomb, de mercure ou d’autres substances dangereuses — ce qui facilite l’élimination des anciennes électrodes sans tracas.
- Pas de problèmes et coûts de mise au rebut
- Choix de modèles à simple jonction pour les mesures d’eau propre ou à double jonction pour tester les eaux sales
- Choix de modèles rechargeables ou remplis de gel sans entretien
- Corps époxy durable
- Plage de pH : 0 à 14
- Dimensions : 120 12 mm, dia. du bouchon 16 mm
- Connecteur BNC étanche, câble de 1 m ; compatible avec tout instrument équipé d'une entrée BNC
- 12 mois à compter de la date d’achat (GD9156BNWP)
- 6 mois à compter de la date d’achat (GS9106BNWP et GD9106BNWP).
Garantie
12 mois à compter de la date d’achat (GD9156BNWP); 6 mois à compter de la date d’achat (GS9106BNWP et GD9106BNWP).
Spécification
Spécification
| Description | Remplie de gel à faible entretien |
| Types de connecteurs | BNC étanche |
| Jonction | Simple |
| Matériau | Corps époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
| Type | Électrode de pH verte combinée, remplie de gel |
| Type de solution de remplissage | Rempli de gel |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre Orion |
| Longueur (impériale) du câble | 39,3 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.