Learn More
Thermo Scientific™ Électrode ammoniaque haute performance Orion™
Code produit 10659663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10659663 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10659663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9512HPBNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    678.60€ / 1 pièces
    Économisez 151.40€
    18% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Obtenez une réponse plus linéaire à de plus faibles concentrations et un temps de réponse plus court dans les mesures de l’ammoniac grâce à l’électrode à ammoniac haute performance Thermo Scientific™ Orion™.
Obtenez une réponse plus linéaire à de plus faibles concentrations et un temps de réponse plus court dans les mesures de l’ammoniac grâce à l’électrode pour ammoniac haute performance Thermo Scientific™ Orion™, une électrode de détection du gaz d’ammoniac.
L’électrode 9512HPBNWP dispose d’une technologie de membrane perméable aux gaz, à utiliser soit avec une membrane en vrac 951214, soit avec les bouchons à membrane pré-assemblés 951215. Appropriée pour les échantillons avec < 0,1 mg/l d’ammoniac.
L’ammoniac est un aspect important de la gestion des eaux usées et de l’environnement. L’électrode 9512HPBNWP est conforme aux normes SM 9SM 4500-NH3 D-1997 ou E-1997 ; ASTM D1426-08 (B).
Fonctionnalités
L’électrode 9512HPBNWP dispose d’une technologie de membrane perméable aux gaz, à utiliser soit avec une membrane en vrac 951214, soit avec les bouchons à membrane pré-assemblés 951215. Appropriée pour les échantillons avec < 0,1 mg/l d’ammoniac.
Solutions requises
Étalons
951006 Étalon NH4Cl 0,1 M, flacon de 475 ml
951007 1 000 ppm d’ammoniac comme étalon azote, flacon de 475 ml
951207 100 ppm d’ammoniac comme étalon azote, flacon de 475 ml
ISA
951011 Réactif alcalin, flacon de 475 ml
951210 ISA pour faible taux d’ammoniac avec colorant bleu, flacon de 475 ml
951211 ISA de l’ammoniac avec colorant bleu, flacon de 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
951209 Solution de remplissage pour électrode, flacon de 60 ml
Solution de stockage
951213 Solution de stockage pour électrodes pour ammoniac, flacon de 475 ml
Consommables requis
Membranes
951214 Membranes en vrac pour électrodes HP, boîte de 20
951215 Corps externe et bouchons à membrane pré-assemblés pour les électrodes HP, 3 paquets
Articles inclus avec
951209 Solution de remplissage pour électrode, 2 flacons de 60 ml
951214 Membranes en vrac, boîte de 20. 1 boîte
951215 Corps externe et bouchons à membrane pré-assemblés pour les électrodes HP, 3 paquets
Période de garantie
12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Water testing, wastewater, biosolids, aquaculture, seafood, biological samples, wine, TKN, air.
Types de connecteurs BNC
Description Électrode sélective d’ions ammoniaques haute performance
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Type de solution de remplissage Solution de remplissage pour électrodes pour ammoniac haute performance
Référence interne Amines volatiles
Jonction Annular PTFE
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Époxy
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Certifications/Conformité ASTM D1426, Standard Methods 4500-NH3 D, EPA Method 1689, ISO 6778, OSHA ID-164.
À utiliser avec (équipement) ISE Meter with a BNC Connection
Température (métrique) en fonctionnement 0° à 50°C
Type Électrode ammoniac