Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes iodure Orion™
Code produit 10191351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Bouchon à vis
Waterproof BNC
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10191351 Waterproof BNC 1 pièce
10169860 BNC 1 pièce
10288420 Bouchon à vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10191351 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9653BNWP
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Obtenez des mesures rapides et stables avec les électrodes iodure Thermo Scientific™ Orion™ avec le thermomètre de référence Thermo Scientific™ Sure-Flux™ intégré. Ce concept tout-en-un réduit la quantité d'échantillon nécessaire et les déchets.
L’électrode 9653BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
L’électrode à demi-cellule pour iodure 9453BN doit être utilisée avec l’électrode à double jonction Sure-Flow Orion 900200.
  • Numéro de catalogue des étalons : 945306 - 0,1M NaI Numéro de catalogue ISA requis : 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Avec connecteur BNC étanche
Jonction Sure-Flow Junction
Matériau Epoxy
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type Électrodes combinées sélectives d’ions