Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes sélectives d’ions Orion™
Description
Utilisez les accessoires d’électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes sélectives d’ions à état solide et à membrane en plastique.
Spécification
Spécification
| Description | Poignée pour électrodes à membrane plastique demi-cellules ISE avec connecteur BNC étanche |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode sélective d’ions |
| Type | Accessoires pour électrodes sélectives d’ions |