Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage pour ISE Orion™
Code produit 12054502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60mL
60 ml
5 x 60mL
5 x 60 ml
À utiliser avec (équipement):
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Cupric ISE, Iodide ISE
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
60mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12054502 5 x 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE 5 pièces
12084502 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
12048882 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11727797 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11762787 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
12074502 5 x 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11854333 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE 5 pièces
11956079 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Cupric ISE, Iodide ISE -
11737797 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion -
11747797 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11717677 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
12024502 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
12871521 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 1 pièce
10368883 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12054502 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 900061
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions grâce à ces solutions de remplissage ISE.
Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions grâce à ces solutions de remplissage pour ISE Thermo Scientific™ Orion™. Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives aux ions recommandées et empêcher les interférences dues à la solution de remplissage au niveau de l'électrode.
Caractéristiques :
  • Solutions de remplissage / entretien à utiliser avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
  • Les solutions de remplissage ISE Optimum Result™ sont spécialement conçues pour les électrodes sélectives d'ions de la série Ionplus™
Informations de commande :
  • Conditionnement en lot de cinq bouteilles de 2 oz. (5 x 60 mL), sauf n° de réf. 951209, 951202 et 950202 conditionnées en un seul emballage de 2 oz. (60 mL) et n° de réf. 954602 qui l'est en un flacon de 50 ml (1,6 oz).
Remarque :
la référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900018
Nouvelle référence : 900018-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de remplissage Optimum Results A pour ISE cadmium, calcium, fluorure et sulfure
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
Type Solution de remplissage pour électrode sélective d’ions
Quantité 5 x 60 ml
Identifiant produit
  • optimum results F reference filling solution
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, sodium chloride, silver chloride
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.