Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage pour ISE Orion™
Code produit 12871521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60mL
60 ml
5 x 60mL
5 x 60 ml
À utiliser avec (équipement):
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
60mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12871521 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 1 pièce
12084502 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
12048882 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11762787 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
12074502 5 x 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 5 pièces
11737797 5 x 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion -
11717677 60mL Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
12024502 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
10368883 60 ml Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12871521 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 951209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.25€
    76.68€ / 1 pièces
    Économisez 12.57€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions grâce à ces solutions de remplissage ISE.
Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions grâce à ces solutions de remplissage pour ISE Thermo Scientific™ Orion™. Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives aux ions recommandées et empêcher les interférences dues à la solution de remplissage au niveau de l'électrode.
Caractéristiques :
  • Solutions de remplissage / entretien à utiliser avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
  • Les solutions de remplissage ISE Optimum Result™ sont spécialement conçues pour les électrodes sélectives d'ions de la série Ionplus™
Informations de commande :
  • Conditionnement en lot de cinq bouteilles de 2 oz. (5 x 60 mL), sauf n° de réf. 951209, 951202 et 950202 conditionnées en un seul emballage de 2 oz. (60 mL) et n° de réf. 954602 qui l'est en un flacon de 50 ml (1,6 oz).
Remarque :
la référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900018
Nouvelle référence : 900018-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de remplissage pour ISE ammoniac haute performance
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion
Type Solution de remplissage pour électrode sélective d’ions
Quantité 60 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Optimum Results
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: water, ammonium sulfate, sodium chloride
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.