Learn More
Thermo Scientific™ Ajusteurs de force ionique (ISA) et réactifs spéciaux pour ISE Orion™
Code produit 11976079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Réactifs pour électrodes sélectives d’ions
À utiliser avec (équipement):
Électrode sélective d’ions
Électrode sélective d’ions, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Électrode sélective d’ions, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Quantité:
475 ml
475 ml
5 x 50 ml
3.8 l
4 x 475 ml
2 x 1 L
4 x 1 gal
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3.80L
4 pièces
475mL
5 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
11976079 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode 475 ml 475mL
11722787 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 1 pièce
12049967 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11767527 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11777527 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode 475 ml 475mL
11717537 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11747537 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11757647 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 3.8 l 3.80L
11966089 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
10665261 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 4 x 1 gal 4 pièces
11777777 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 4 x 475 ml 475mL
11747757 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 2 x 1 L 2 pièces
10598741 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11777677 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
12993247 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml -
12881521 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
12903257 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11767687 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
11767807 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 5 x 50 ml 5 pièces
11737707 Réactifs pour électrodes sélectives d’ions Électrode sélective d’ions 475 ml 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11976079 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 940011
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Prenez des mesures plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) et réactifs spéciaux pour ISE Thermo Scientific™ Orion™.
Prenez des mesures plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) et réactifs spéciaux pour ISE Thermo Scientific™ Orion™. Les ajusteurs de force ionique s’utilisent pour l’analyse avec électrodes sélectives d’ions ; les réactifs spéciaux s’utilisent avec certaines électrodes sélectives d’ions.
Garantie : dès sa sortie de l’emballage
L’ajusteur de force ionique est ajouté à tous les échantillons et étalons pour créer une force ionique de fond uniforme permettant des mesures plus reproductibles. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) et l’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) comprennent tous deux un colorant bleu indiquant le pH pour une vérification instantanée du pH correct des échantillons et des étalons d’ammoniac sans qu’une mesure de pH ne soit requise. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) évite la complexation de l’ammoniac et inhibe la formation d’hydroxydes métalliques, ce qui permet la détermination de l’ammoniac total de l’échantillon et augmente la précision des résultats. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) est idéal pour les échantillons d’ammoniac dont la concentration est inférieure ou égale à 10 ppm et ne contenant pas d’interférences dues à du métal.
Tous les ajusteurs de force ionique et réactifs spéciaux sont conditionnés en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf les ajusteurs suivants :
  • Les numéros 941709, conditionné en deux flacons de 1 litre (2 x 1 quart)
  • Les numéros 941609, conditionné en quatre flacons de 475 ml (4 x 1 pinte)
  • Les numéros 940909, conditionné en un flacon de 3,7 litres (1 gallon)
  • Les numéros 940999, conditionnée en quatre flacons de 3,7 litres (4 x 1 gallon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ISA pour électrodes bromure, cadmium, chlorure, cuprique, iodure, sulfure, thiocyanate
À utiliser avec (équipement) Électrode sélective d’ions, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Type Réactifs pour électrodes sélectives d’ions
À utiliser avec (application) Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions
Conditionnement Flacon
Quantité 475 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.