Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter Accessories
Code produit 17721849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoires
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17721849 Accessoires 1 pièce
17701849 Accessoires 1 pièce
17711849 Accessoires 1 pièce
17711749 Accessoires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17721849 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSTARUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.10€
    48.24€ / 1 pièces
    Économisez 9.86€
    16% de réduction
En stock
Les accessoires des instruments de mesure Orion de la série Lab Star assistent votre pH-mètre Orion Lab Star PH111, votre conductimètre Orion Lab Star EC112 ou votre OD-mètre Orion Lab Star DO113.
Sélectionnez les accessoires des instruments de mesure de la série Orion Lab Star compatibles avec votre instrument de mesure de pH/mV Orion Lab Star PH111, votre conductimètre Orion Lab Star EC112 ou votre instrument de mesure d’oxygène dissous Orion Lab Star DO113. Utilisez la housse de protection de l’appareil pour un stockage prolongé de l’appareil. Sélectionnez un porte-électrode, un adaptateur d’alimentation universel ou un câble d’ordinateur de rechange lorsque cela est nécessaire. Les pH-mètres, conductimètres et OD-mètres Orion de la série Lab Star sont idéaux pour des tests de laboratoire et des enregistrements de données simplifiés et économiques.
Caractéristiques des accessoires de l’instrument de mesure Orion série Lab Star
  • Le support d’électrode de l’instrument de mesure LSTAR-ARM Orion série Lab Star vous permet de remplacer votre support d’électrode si nécessaire et est compatible avec le pH-mètre Orion Lab Star PH111, le conductimètre Orion Lab Star EC112 et l’OD-mètre Orion Lab Star DO113
  • L’alimentation universelle de la série Orion Lab Star LSTAR-PWR, 100-240 V 50/60 Hz, vous permet de remplacer votre adaptateur d’alimentation au besoin et est compatible avec le pH-mètre Orion Lab Star PH111, le conductimètre Orion Lab Star EC112 et l’OD-mètre Orion Lab Star DO113
  • Le câble informatique USB de la série Orion Lab Star LSTAR-USB vous permet de remplacer votre câble informatique en cas de besoin et est compatible avec le pH-mètre Orion Lab Star PH111, le conductimètre Orion Lab Star EC112 et l’OD-mètre Orion Lab Star DO113
  • La housse de protection des instruments de mesure LSTAR-CVR de la série Orion Lab Star protège votre instrument de mesure de la poussière et des débris pendant le stockage et est compatible avec le pH-mètre Orion Lab Star PH111, le conductimètre Orion Lab Star EC112 et l’OD-mètre Orion Lab Star DO113
Accessoires supplémentaires compatibles avec les instruments de mesure Orion série Lab Star
  • Imprimante compacte à ruban d’encre STARA-106, 100-240 V 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Câble d’ordinateur USB pour Orion série Lab Star
Type Accessoires
Certifications/Conformité Aucun
Compatibilité pH-mètre Orion Lab Star PH111, conductimètre Orion Lab Star EC112 et OD-mètre Orion Lab Star DO113