Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO Dissolved Oxygen Bench Meters
Code produit p-7224961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Kit d’instrument de mesure de l’oxygène dissous
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17711859 Instrument de mesure de l’oxygène dissous 1 pièce
17721859 Kit d’instrument de mesure de l’oxygène dissous 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17711859 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSTAR1130
Les instruments de mesure de l’oxygène dissous Orion Lab Star DO113 mesurent l’oxygène en % de saturation ou en concentration avec la température. Ils sont dotés d’un grand écran rétroéclairé pour faciliter la visualisation et offrent un faible encombrement pour économiser de la place sur la paillasse. Cet instrument de mesure de l’oxygène dissous est idéal pour les tests de laboratoire et l’enregistrement de données simplifiés et peu coûteux.
Measure dissolved oxygen as percent saturation or concentration in ppm or mg/L with temperature using the Orion Lab Star DO113 DO bench meter. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this DO meter is ideal for simplified, budget-friendly testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when DO meter readings are complete. View active calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Caractéristiques d’instrument de mesure OD Orion Lab Star DO113
  • Instrument de mesure OD économique pour une analyse simplifiée de l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en concentration
  • L’écran affiche simultanément l’oxygène dissous, la pression barométrique, la température et la salinité pour un enregistrement précis des données
  • Mesure de 0,0 à 300,0 % de saturation, de 0,00 à 30,0 mg/L ou ppm et de -5,0 à 105,0°C ou de 23,0 à 221,0°F pour garantir des capacités de mesure complètes
  • Effectuez des étalonnages à 100 % et à 0 % de saturation, un étalonnage ponctuel de la concentration à l’aide d’une valeur personnalisée (Winkler) et un étalonnage ponctuel de l’ajustement de la température pour une conformité parfaite aux procédures opératoires normalisées (SOP)
  • Utilisez la compensation automatique de la pression barométrique pour les mesures d’oxygène avec saisie des valeurs en mmHg ou en bar
  • Utilisez la compensation automatique de la salinité pour les mesures d’OD avec une entrée de valeur de 0,0 à 45,0 ppt
  • Le grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
  • Le faible encombrement au mètre permet d’économiser de l’espace précieux sur la paillasse du laboratoire
  • Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité à l’écran permettent de savoir quand les lectures sont terminées
  • Les données horodatées et les journaux d’étalonnage garantissent la conformité aux BPL
  • Visualisation de l’oxygène actif en % de saturation, de l’oxygène en concentration et des journaux d’étalonnage de la température avec horodatage pour garantir des mesures précises et reproductibles
  • Enregistrement des données en 500 points avec horodatage pour enregistrer les mesures clés
  • Sortie des données et des journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage à long terme des données
Instrument de mesure et ensembles d’instruments de mesure
  • LSTAR1130 est l’option d’instrument de mesure OD et support qui vous permet d’acheter votre électrode d’OD séparément
  • LSTAR1135 est le kit standard de mesure de l’oxygène, pour une grande variété d’échantillons d’oxygène dissous, y compris la DBO avec l’adaptateur inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit standard d’instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissous Orion Lab Star DO113
Comprend Instrument de mesure avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel
À utiliser avec (application) Option d’instrument de mesure et support, sélectionnez et achetez l’électrode séparément
Measurement Modes Oxygène dissous en pourcentage de saturation en fonction de la température ; oxygène dissous en concentration en mg/L en fonction de la température ; oxygène dissous en concentration en ppm en fonction de la température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature)
Types de capteur Polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,0 à 300,0 % de saturation ; 0,00 à 30,0 ml/L ou ppm
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,1, saturation de 1 % ; 0,01, 0,1 ml/L ou ppm
Précision (OD par mesure polarographique) ±2 % de saturation ± 1 LSD ; ±0,2 mg/L ± 1 LSD
Gamme de pression 400,0 à 850,0 mmHg ; 0,533 à 1,133 bar
Modes d’étalonnage Saturation de 100 %, saturation de 0 %, valeur de concentration personnalisée
Plage (métrique) de températures -5,0°C à +105,0°C
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Précision (température) ±0,3°C ±, 0,5°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD 5 po rétro-éclairé
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500 ensembles de données avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
Détails de la gestion des données Modes de lecture continue, automatique et temporisée
Sorties d’alarme Alarme de rappel d’étalonnage
Entrées MiniDIN 9 broches pour OD avec ATC intégré
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Alimentation électrique universelle 100-240 V 50/60 Hz avec connexion d’instrument de mesure à verrouillage rotatif et prises murales interchangeables pour les prises US/Japon, Euro, UK/Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine.
Dimensions (L x l x H) LCD 187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 po)
Poids (métrique) 700 grammes
Poids (impériale) 1,54 lb
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, sans condensation
Garantie Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 300,0 %
Type Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Sorties Ordinateur ou imprimante (STARA-106)