Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Code produit 17701859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conductimètre
Kit de conductimètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17701859 Kit de conductimètre 1 pièce
17791849 Conductimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17701859 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSTAR1125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    887.40€ / 1 pièces
    Économisez 172.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les instruments de paillasse de mesure de la conductivité Orion Lab Star EC112 mesurent la conductivité, la salinité ou les TDS avec la température, disposent d’un grand écran rétroéclairé pour une visualisation facile et offrent un faible encombrement pour économiser l’espace sur la paillasse. Ce conductimètre est idéal pour des tests de laboratoire et des enregistrements de données simplifiés et conviviaux.
Mesurez la conductivité, la salinité ou le total des solides dissous avec la température à l’aide de l’instrument de mesure de la conductivité Orion Lab Star EC112 de paillasse. Grand écran rétroéclairé pour une meilleure visibilité et faible encombrement pour gagner de la place ; cet instrument de mesure est idéal pour des tests de laboratoire simplifiés et économiques. Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité affichés à l’écran permettent de savoir quand les relevés du conductimètre, du salinimètre et du TDS sont terminés. Visualisez les journaux d’étalonnage actifs avec la date et l’heure, enregistrez les mesures clés à l’aide du journal de données en 500 points avec la date et l’heure, et envoyez tous les journaux à une imprimante ou à un ordinateur.
Caractéristiques du conductimètre Orion Lab Star EC112
  • Conductimètre économique pour une analyse simplifiée de la conductivité, de la salinité et du TDS
  • L’écran affiche simultanément la conductivité, la constante de cellule, la température et le coefficient de température pour un enregistrement précis des données
  • Mesure de la conductivité de 0,00 µS à 500,0 mS, de la salinité de 0,00 à 80,0 ppt ou de 0,00 à 42,0 PSU, du TDS de 0,00 ppm à 500,0 ppt et de -5,0 à 105,0°C ou de 23,0 à 221,0°F pour garantir des capacités de mesure complètes
  • Effectuez des étalonnages de conductivité et de TDS en un à cinq points, des étalonnages de salinité en un point et des étalonnages d’ajustement de la température en un point, dans le respect des procédures opératoires normalisées
  • Le grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
  • Le faible encombrement au mètre permet d’économiser de l’espace précieux sur la paillasse du laboratoire
  • Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité à l’écran permettent de savoir quand les lectures sont terminées
  • Les données horodatées et les journaux d’étalonnage garantissent la conformité aux BPL
  • Consultez les journaux d’étalonnage de la conductivité, de la salinité, du TDS et de la température avec la date et l’heure pour garantir la précision et la reproductibilité des mesures
  • Enregistrement des données en 500 points avec horodatage pour enregistrer les mesures clés
  • Sortie des données et des journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage à long terme des données
Instrument de mesure et ensembles d’instruments de mesure
  • LSTAR1120 est l’option conductimètre et support qui vous permet d’acheter votre électrode de conductivité séparément
  • LSTAR1125 est l’option standard du kit de mesure de la conductivité, pour les échantillons de conductivité courants dans une large gamme de 1 µS/cm à 20 mS/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’étalon d’instrument de mesure de conductivité/salinité/TDS Orion série Lab Star EC112
Comprend Sonde de conductivité/ATC 011050MD à 2 cellules K = 1,0 ; 011007 1413 µS étalon de conductivité 5 x 60 ml ; instrument de mesure avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel
Précision (conductivité) ±0,5 % de la lecture ± 1 LSD
Sorties Ordinateur ou imprimante (STARA-106)
À utiliser avec (application) Pour une grande variété d’échantillons de conductivité dans la gamme de 1 µS/cm à 20 mS/cm
Measurement Modes Conductivité avec température, TDS avec température, salinité avec température, Salinity with Temperature, TDS with Temperature
Sondes compatibles Électrodes de conductivité à 2 et 4 cellules
Constante de cellule 0,100 à 10,00 cm-1
Étalonnage Conductivité, salinité, TDS et température
Points d’étalonnage (conductivité) Conductivité 1 à 5 points
Points d’étalonnage Salinité 1 point, TDS 1 à 5 points, température 1 point
Gamme (conductivité) 0,00 µS à 500,0 mS
Résolution (conductivité) 0,01, 0,1, 1 µS ; 0,01, 0,1 mS
Compensation thermique Linéaire (0 à 10 %/°C) ou désactivé
Coefficient thermique 0 à 10 %/°C
Température (métrique) de référence 15,0, 20,0, 25,0 ou 30,0°C
Gamme (salinité) 0,00 à 80,0 ppt ; 0,00 à 42,0 PSU
Résolution (salinité) 0,01, 0,1 ppt ; 0,01, 0,1 PSU
Précision (salinité) ±0,5 % de la lecture ± 1 LSD
Modes de mesure de la salinité Eau de mer naturelle (ppt) ou salinité pratique (PSU)
Gamme (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Résolution (TDS) 0,01, 0,1, 1 ppm ; 0,01, 0,1 ppt
Précision (TDS) ±0,5 % de la lecture ± 1 LSD
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Plage de températures (impériale) 23,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Précision (température) ±0,3°C ±, 0,5°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage LCD 5 po rétro-éclairé
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500 ensembles de données avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
Détails de la gestion des données Modes de lecture continue, automatique et temporisée
Sorties d’alarme Alarme de rappel d’étalonnage
Entrées MiniDIN 8 broches pour conductivité avec ATC intégré
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Alimentation électrique universelle 100-240 V 50/60 Hz avec connexion d’instrument de mesure à verrouillage rotatif et prises murales interchangeables pour les prises US/Japon, Euro, UK/Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine.
Dimensions (L x l x H) LCD 187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 po)
Poids (métrique) 700 grammes
Poids (impériale) 1,54 lb
Garantie Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
Type Kit de conductimètre