Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Beskrivelse
Mesurez la conductivité, la salinité ou le total des solides dissous avec la température à l’aide de l’instrument de mesure de la conductivité Orion Lab Star EC112 de paillasse. Grand écran rétroéclairé pour une meilleure visibilité et faible encombrement pour gagner de la place ; cet instrument de mesure est idéal pour des tests de laboratoire simplifiés et économiques. Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité affichés à l’écran permettent de savoir quand les relevés du conductimètre, du salinimètre et du TDS sont terminés. Visualisez les journaux d’étalonnage actifs avec la date et l’heure, enregistrez les mesures clés à l’aide du journal de données en 500 points avec la date et l’heure, et envoyez tous les journaux à une imprimante ou à un ordinateur.
Caractéristiques du conductimètre Orion Lab Star EC112
- Conductimètre économique pour une analyse simplifiée de la conductivité, de la salinité et du TDS
- L’écran affiche simultanément la conductivité, la constante de cellule, la température et le coefficient de température pour un enregistrement précis des données
- Mesure de la conductivité de 0,00 µS à 500,0 mS, de la salinité de 0,00 à 80,0 ppt ou de 0,00 à 42,0 PSU, du TDS de 0,00 ppm à 500,0 ppt et de -5,0 à 105,0°C ou de 23,0 à 221,0°F pour garantir des capacités de mesure complètes
- Effectuez des étalonnages de conductivité et de TDS en un à cinq points, des étalonnages de salinité en un point et des étalonnages d’ajustement de la température en un point, dans le respect des procédures opératoires normalisées
- Le grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
- Le faible encombrement au mètre permet d’économiser de l’espace précieux sur la paillasse du laboratoire
- Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité à l’écran permettent de savoir quand les lectures sont terminées
- Les données horodatées et les journaux d’étalonnage garantissent la conformité aux BPL
- Consultez les journaux d’étalonnage de la conductivité, de la salinité, du TDS et de la température avec la date et l’heure pour garantir la précision et la reproductibilité des mesures
- Enregistrement des données en 500 points avec horodatage pour enregistrer les mesures clés
- Sortie des données et des journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage à long terme des données
Instrument de mesure et ensembles d’instruments de mesure
- LSTAR1120 est l’option conductimètre et support qui vous permet d’acheter votre électrode de conductivité séparément
- LSTAR1125 est l’option standard du kit de mesure de la conductivité, pour les échantillons de conductivité courants dans une large gamme de 1 µS/cm à 20 mS/cm
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Instrument de mesure de conductivité/salinité/TDS de paillage Orion série Lab Star EC112 avec support |
| Comprend | Instrument de mesure avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel |
| Précision (conductivité) | ±0,5 % de la lecture ± 1 LSD |
| Sorties | Ordinateur ou imprimante (STARA-106) |
| À utiliser avec (application) | Option d’instrument de mesure et support, sélectionnez et achetez l’électrode séparément |
| Measurement Modes | Conductivité avec température, TDS avec température, salinité avec température, Salinity with Temperature, TDS with Temperature |
| Sondes compatibles | Électrodes de conductivité à 2 et 4 cellules |
| Constante de cellule | 0,100 à 10,00 cm-1 |
| Étalonnage | Conductivité, salinité, TDS et température |
| Points d’étalonnage (conductivité) | Conductivité 1 à 5 points |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.