Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Code produit 17761849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit Bio de pH/mV-mètre
Kit pour échantillons difficiles à mesurer avec pH/mV-mètre
Kit standard pour pH/mV-mètre
pH/mV mètre, faible maintenance Kit biologique
pH/mV-mètre avec support
pH/mV-mètre avec électrode de base
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17761849 pH/mV mètre, faible maintenance Kit biologique 1 pièce
17731849 pH/mV-mètre avec support 1 pièce
17741849 Kit standard pour pH/mV-mètre 1 pièce
17751849 Kit Bio de pH/mV-mètre 1 pièce
17771849 Kit pour échantillons difficiles à mesurer avec pH/mV-mètre 1 pièce
17781849 pH/mV-mètre avec électrode de base 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17761849 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSTAR1117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00€
    814.50€ / 1 pièces
    Économisez 160.50€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Caractéristiques du pH-mètre Orion série Lab Star PH111
  • pH-mètre économique pour des tests simplifiés de pH et d’ORP
  • L’écran affiche simultanément les valeurs de pH, mV et température pour un enregistrement précis des données
  • Mesure de pH -2,000 à 18,000, de -2 000,0 à +2 000,0 mV et de -5,0 à 105,0°C ou de 23,0 à 221,0°F pour garantir des capacités de mesure complètes
  • Effectuez des étalonnages du pH de un à cinq points, des étalonnages d’ORP en un point et des étalonnages de l’ajustement de la température en un point, dans le respect des procédures opératoires normalisées
  • Le grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
  • Le faible encombrement au mètre permet d’économiser de l’espace précieux sur la paillasse du laboratoire
  • Les indicateurs de stabilisation et de disponibilité à l’écran permettent de savoir quand les lectures sont terminées
  • L’icône d’état de l’électrode de pH permet d’assurer la fiabilité des performances de l’électrode
  • Les données horodatées et les journaux d’étalonnage garantissent la conformité aux BPL
  • Visualisation des journaux d’étalonnage du pH, d’ORP et de la température avec date et heure pour garantir des mesures précises et reproductibles
  • Enregistrement des données en 500 points avec horodatage pour enregistrer les mesures clés
  • Sortie des données et des journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage à long terme des données
Instrument de mesure et ensembles d’instruments de mesure
  • LSTAR1110 est l’ensemble pH-mètre et support qui vous permet d’acheter votre électrode de pH séparément
  • LSTAR1115 est l’option standard du kit de pH-mètre, pour les échantillons de pH courants tels que l’eau potable, l’eau du robinet, les tampons (non-TRIS) et l’utilisation générale par les étudiants
  • LSTAR116 est l’option du kit bio de pH-mètre facile à nettoyer, pour les échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants qui peuvent interférer avec le chlorure d’argent ; l’électrode de pH rechargeable incluse est facile à nettoyer et à restaurer
  • LSTAR117 est l’option du kit bio de pH-mètre nécessitant peu d’entretien, pour les échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants susceptibles d’interférer avec le chlorure d’argent ; l’électrode de pH remplie de gel incluse nécessite peu d’entretien et est facile à utiliser
  • LSTAR1118 est l’option du kit de pH-mètre pour échantillons difficiles, pour les échantillons de pH qui sont épais, visqueux ou semi-solides, y compris les aliments, les boissons, les eaux usées, les émulsions, les sols, les boues, les solides en suspension ou les boues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit Bio d’instrument de mesure de paillasse PH111 pH/mV Orion série Lab Star, faible maintenance
Comprend Électrode de pH GD9106BNWP double jonction remplie de gel à corps époxy, sonde de température ATC 927007MD en acier inoxydable, tampon pH 4/7/10 916099, solution de stockage et de nettoyage Kitmètre de 60 ml avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel
Précision (température) ±0,3°C /±0,5°F
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,005, ±1 LSD
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties Ordinateur ou imprimante (STARA-106)
À utiliser avec (application) Kit Bio en option de pH-mètre à faible maintenance, pour les échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants susceptibles d’interférer avec le chlorure d’argent ; l’électrode de pH incluse, remplie de gel, nécessite peu de maintenance et est facile à utiliser
Measurement Modes pH avec mV et température ou ORP avec mV et température, ORP with mV and Temperature
Étalonnage pH, ORP et température
Gamme (pH) -2,000 à 18,000
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5 points
Gamme (mV) ± 2000,0
Gamme (rH) ±2 000,0 mV ±avec décalage de 250 mV
Résolution (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 (ORP)
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Plage de températures (impériale) 23,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage 5 po, rétro-éclairé
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
Sorties d’alarme Alarme de rappel d’étalonnage
Entrées BNC pour pH ou ORP, MiniDIN à 8 broches pour ATC
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Alimentation électrique universelle 100-240 V 50/60 Hz avec connexion d’instrument de mesure à verrouillage rotatif et prises murales interchangeables pour les prises US/Japon, Euro, UK/Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine.
Dimensions (L x l x H) LCD 198,3 x 155,2 x 61,7 mm (7,81 x 6,11 x 2,43 po)
Poids (métrique) 700 grammes
Poids (impériale) 1,54 lb
Garantie Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
Type pH/mV mètre, faible maintenance Kit biologique