Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour plomb Orion™
Code produit 10587401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Waterproof BNC
vis
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10587401 Waterproof BNC 1 pièce
10191251 BNC 1 pièce
10479102 vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10587401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9682BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    909.00€ / 1 pièces
    Économisez 231.00€
    20% de réduction
En stock
L'électrode à demi-cellule plomb Thermo Scientific™ Orion 9482BN et l'électrode plomb Orion 9682BNWP ionplus série Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions plomb dans les solutions aqueuses.
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions plomb dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour plomb Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9682BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. L’électrode pour plomb constitue un détecteur sensible pour le titrage des ions sulfate avec le perchlorate de plomb.
Fonctionnalités
La jonction Thermo Scientific™ Sure-Flow™ à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. L’électrode pour plomb constitue un détecteur sensible pour le titrage des ions sulfate avec le perchlorate de plomb.
Solutions requises
Étalon
  • 948206 Étalon plomb de 0,1 M, flacon de 475 ml
  • 948207 Étalon sulfate de sodium de 0,1 M pour l’analyse du sulfate avec l’ISE pour plomb, flacon de 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
  • 900062 Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode, 5 flacons de 60 ml
Articles inclus
  • 900062 Solution de remplissage Optimum Result B pour électrode, 1 flacon de 60 ml
  • 948201 Bande de polissage. Qté 2.
Période de garantie
  • 12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Avec connecteur BNC étanche
Dérive potentiels stables et sans dérive
Jonction La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Type Électrode sélective d’ions plomb, connecteur BNC étanche