Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH à faible résistance Orion™, avec connecteur BNC étanche
Code produit 10400263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10400263 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9162BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00€
    279.00€ / 1 pièces
    Économisez 54.00€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
L'électrode de pH faible résistance Thermo Scientific Orion 9162BNWP inclut des références en argent / chlorure d'argent dont l'usage est répandu de par leur précision et leur large plage de températures.
L'électrode de pH faible résistance Thermo Scientific Orion 9162BNWP inclut des références en argent / chlorure d'argent dont l'usage est répandu de par leur précision et leur large plage de températures.
Adaptée aux solutions visqueuses.
  • Matériau : corps en verre
  • Plage de pH : 0 à 14 Plage de températures : 0° à 90°C Référence type : Ag / AgCl Précision en pH : 0,02
  • Dimensions : 110 x 12 mm
  • Bulbe renforcé, facile à nettoyer
  • Diamètre du capuchon : 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Ceramic
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 90°C
Type Électrode demi-cellule, faible résistance, connecteur BNC
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Référence interne Ag/AgCl
Précision 0,02
Longueur (métrique) 110mm
Diamètre (métrique) du corps 12mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16mm