Learn More
Thermo Scientific™ Capuchons de membrane Orion™ pour sonde polarographique d'oxygène dissous
Code produit 10654603
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sondes d’OD Orion 080510MD, 081010MD, 081010
Sondes d’OD Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Quantité:
1 capuchon
3 bouchons
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
10654603 Sondes d’OD Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F 1 capuchon -
11767757 Sondes d’OD Orion 080510MD, 081010MD, 081010 3 bouchons 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654603 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 080515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    59.80€ / 1 pièces
    Économisez 7.20€
    10% de réduction
En stock
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
Les capuchons vissants commodes permettent d'assurer une performance optimale de la sonde.
 Garantie : Prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sondes d’OD Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Type Accessoires pour sondes à oxygène dissous
Type de sonde Sonde d’oxygène dissous polarographique
Quantité 1 capuchon
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.