Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes nitrate Orion™
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des nitrates dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour nitrate Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9707BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. À utiliser avec le module 970701.
L’électrode à demi-cellule pour nitrate 9307BNWP (livrée avec le module à demi-cellule 930702) doit être utilisée avec l’électrode de référence à double jonction Sure-Flow Orion 900200.
- Numéro de catalogue des étalons : 920706 — 0.1M NaNO3 ; 920707 — 1 000 ppm N ; 930707 — 100 ppm N
- Numéro de catalogue ISA requis : 930711 ou 930710 / nitrate ISS
Spécification
Spécification
| Applications | Water testing, soil, soil extracts and saturated paste, plants and forage, animal feed |
| Types de connecteurs | Aucun |
| Description | Module de rechange pour électrode demi-cellule nitrate 9307BNWP ; 3/boîte |
| Dérive | potentiels stables et sans dérive |
| Jonction | La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité |
| Matériau | Plastic |
| Certifications/Conformité | 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31 |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C to 40°C |
| Type | Électrode combinée sélective d’ions |