Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de stockage pour électrodes de pH Orion™
Code produit 12073363
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode pH
Quantité:
60 ml
475 ml
19 L
Conditionnement:
1 pièce
475mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
12073363 Électrode pH 475 ml 475mL
11986069 Électrode pH 475 ml 475mL
11777797 Électrode pH 60 ml -
11752797 Électrode pH 19 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12073363 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 810001
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce à ces solutions de stockage pour électrodes de pH.
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de stockage :
  • La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons
Garantie : dès sa sortie de l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de stockage pour électrodes de pH ROSS, flacon de 475 ml (1 pinte)
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de stockage pour électrode de pH
Type de solution de remplissage Stockage
Conditionnement Flacon
Quantité 475 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.