Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de nettoyage pour électrodes de pH Orion™
Product Code. 11727777
Change view
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
A, B, C, D
Nettoyage
Nettoyage général (C)
Rincer
Quantité:
10 paquetes
25 paquets
30 ml
60 ml
Afficher les composants individuels
Unit Size:
10 pièces
25 pièces
4 pièces
60mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de solution de remplissage Quantité Unit Size
11727777 Nettoyage 30 ml 4 pièces
11722737 Nettoyage 60 ml 60mL
11772787 A, B, C, D Afficher les composants individuels 4 pièces
15304338 Nettoyage 30 ml 4 pièces
11737777 Nettoyage 60 ml -
11747777 Nettoyage général (C) 30 ml 4 pièces
11757777 Nettoyage 60 ml 4 pièces
11772168 Rincer 10 paquetes 10 pièces
11702188 Rincer 25 paquets 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11727777 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 900021WA
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce à ces solutions de nettoyage pour électrodes de pH.
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de nettoyage :
  • Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D ; chaque lettre désignant une formulation unique.
  • La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéinés, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants huileux et gras.
  • Les flacons incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage d’électrode.
Inclut :
  • 1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D
  • 1 bécher
  • 1 pipette
Solutions de stockage :
  • La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900021
Nouvelle référence : 900021-WA
Ancienne référence : 900022
Nouvelle référence : 900022-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacons (4 x 30 ml) (4 x 1 oz) de solution de nettoyage A pour l’élimination des protéines, bécher et pipette
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de nettoyage pour électrode pH
Type de solution de remplissage Nettoyage
À utiliser avec (application) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Conditionnement Bottle
Quantité 30 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • pH Cleaner A
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P321-Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette).
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin, Hydrochloricacid
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.